Få mere at vide
Sartorius Cubis™ II Semi-Micro Balance, MCE brugergrænseflade
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16477295 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Volumen:
60 g, 120 g, 220 g
Inkluderer:
Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport
Model-:
Trækskærm U: Manuelt glas
Product Code. Volumen Inkluderer Model-
16477295 60 g, 120 g, 220 g Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport Trækskærm U: Manuelt glas
1 options
Product Code. 16477295 Supplier Sartorius Supplier No. MCE225P2S00U
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91050.00 DKK
    88822.74 DKK / Pakke med 1
    Spare 2227.26 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 22-01-2027
Cubis™ II Semi-Micro Balance har fuldt tilpasselig hardware, software og tilslutningsmuligheder
  • Monolitisk vejesystem
  • Integrerede klimasensorer
  • Individuelle prøveholdere
  • Fejlfri drift
  • Individuelle QApp-arbejdsgange
  • Motoriseret automatisk nivellering
  • Fuld end-to-end dataintegritet
  • Integreret revisionsspor
  • State-of-the-art brugerstyring
  • Fremragende service support
  • Integreret statuscenter
  • Integrerede servicefunktioner
  • Forebyggende vedligeholdelse på akkrediterede standarder
  • TFT-touchskærmsbetjening med læsbart display og brugervenlig interface
  • Software Factory installerede grundlæggende sæt vigtige vejeapplikationer
  • Betjening Aktiveret med berøringstast, berøringsfri ved hjælp af IR-sensor (trækskærm M), eller gestussensor (valgfrit) indlæringsevne
Warranty
10 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tilslutningstype 2 USB A-porte, 1 USB B-port, 1USP C-port, 1-9 pin RS 232-forbindelse, 1 ethernet-port
Volumen 60 g, 120 g, 220 g
Display Type Farve TFT touchskærm
Læsbarhed 0.01, 0.02, 0.05 mg
Inkluderer Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport
Linearitet ±0,15 mg
Materiale Trykstøbt aluminium, plast PBT, Optiwhite floatglas og rustfrit stål, aluminium trim
Model- Trækskærm U: Manuelt glas
Gentagelighed ±0,01 mg
Stabiliseringstid 2 sek.
Type Semi Micro-vægt
garanti 10 år
Længde (metrisk) 404 mm
Bredde (metrisk) 240 mm
Højde (metrisk) 373/61 mm veje/el-modul
Vægt (metrisk) 10.2, 11.7 kg
Elektriske krav 120/240 V
Spænding 100/240 V± 10 %
Frekvens 50/60 Hz
Lovligt for handel Klasse I