Få mere at vide
Sartorius Cubis™ II Semi-Micro Balance, MCE brugergrænseflade
Shop alle Sartorius produkter
Volumen:
120 g
220 g
60 g, 120 g, 220 g
Inkluderer:
Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport
Vægt, tilbehør, strømforsyning, manual, fabrikstestrapport; QP99 software
Model-:
Trækskærm U: Manuelt glas
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Beskrivelse
Cubis™ II Semi-Micro Balance har fuldt tilpasselig hardware, software og tilslutningsmuligheder
- Monolitisk vejesystem
- Integrerede klimasensorer
- Individuelle prøveholdere
- Fejlfri drift
- Individuelle QApp-arbejdsgange
- Motoriseret automatisk nivellering
- Fuld end-to-end dataintegritet
- Integreret revisionsspor
- State-of-the-art brugerstyring
- Fremragende service support
- Integreret statuscenter
- Integrerede servicefunktioner
- Forebyggende vedligeholdelse på akkrediterede standarder
- TFT-touchskærmsbetjening med læsbart display og brugervenlig interface
- Software Factory installerede grundlæggende sæt vigtige vejeapplikationer
- Betjening Aktiveret med berøringstast, berøringsfri ved hjælp af IR-sensor (trækskærm M), eller gestussensor (valgfrit) indlæringsevne
garanti
10 års garanti
Tekniske data
Tekniske data
| Tilslutningstype | 2 USB A-porte, 1 USB B-port, 1USP C-port, 1-9 pin RS 232-forbindelse, 1 ethernet-port |
| Volumen | 220 g |
| Display Type | Farve TFT touchskærm |
| Læsbarhed | 0.01 mg |
| Inkluderer | Vægt, tilbehør, strømforsyning, manual, fabrikstestrapport; QP99 software |
| Linearitet | ±0,065 mg |
| Materiale | Trykstøbt aluminium, plast PBT, Optiwhite floatglas og rustfrit stål, aluminium trim |
| Model- | Trækskærm U: Manuelt glas |
| Gentagelighed | ±0,01 mg |
| Stabiliseringstid | 2 sek. |
| Vis mere |