Få mere at vide
Sartorius Cubis™ II Semi-Micro Balance, MCE brugergrænseflade
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16263252 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Volumen:
120 g
220 g
60 g, 120 g, 220 g
Inkluderer:
Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport
Vægt, tilbehør, strømforsyning, manual, fabrikstestrapport; QP99 software
Model-:
Trækskærm U: Manuelt glas
Pakningsstørrelse:
1 enhed
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Inkluderer Model- unitSize
16263252 120 g Vægt, tilbehør, strømforsyning, manual, fabrikstestrapport; QP99 software Trækskærm U: Manuelt glas 1 enhed
16263262 220 g Vægt, tilbehør, strømforsyning, manual, fabrikstestrapport; QP99 software Trækskærm U: Manuelt glas -
16477295 60 g, 120 g, 220 g Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport Trækskærm U: Manuelt glas -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16263252 Leverandør Sartorius Leverandørnr. MCE125SUS00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85761.18 DKK
    81063.34 DKK / 1 enheder
    Spare 4697.84 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 06-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Cubis™ II Semi-Micro Balance har fuldt tilpasselig hardware, software og tilslutningsmuligheder
  • Monolitisk vejesystem
  • Integrerede klimasensorer
  • Individuelle prøveholdere
  • Fejlfri drift
  • Individuelle QApp-arbejdsgange
  • Motoriseret automatisk nivellering
  • Fuld end-to-end dataintegritet
  • Integreret revisionsspor
  • State-of-the-art brugerstyring
  • Fremragende service support
  • Integreret statuscenter
  • Integrerede servicefunktioner
  • Forebyggende vedligeholdelse på akkrediterede standarder
  • TFT-touchskærmsbetjening med læsbart display og brugervenlig interface
  • Software Factory installerede grundlæggende sæt vigtige vejeapplikationer
  • Betjening Aktiveret med berøringstast, berøringsfri ved hjælp af IR-sensor (trækskærm M), eller gestussensor (valgfrit) indlæringsevne
garanti
10 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilslutningstype 2 USB A-porte, 1 USB B-port, 1USP C-port, 1-9 pin RS 232-forbindelse, 1 ethernet-port
Volumen 120 g
Display Type Farve TFT touchskærm
Læsbarhed 0.01 mg
Inkluderer Vægt, tilbehør, strømforsyning, manual, fabrikstestrapport; QP99 software
Materiale Trykstøbt aluminium, plast PBT, Optiwhite floatglas og rustfrit stål, aluminium trim
Model- Trækskærm U: Manuelt glas
Gentagelighed ±0,01 mg
Stabiliseringstid 2 sek.
Type Semi Micro-vægt
garanti 10 år
Længde (metrisk) 404/315 mm
Bredde (metrisk) 240 mm
Højde (metrisk) 373/61 mm veje/el-modul
Vægt (metrisk) 10.2, 11.7 kg
Elektriske krav 120/240 V
Spænding 100/240 V ±10%
Frekvens 50/60 Hz
Lovligt for handel Klasse I