Få mere at vide
Sartorius Cubis™ II Semi-mikrobalance, MCA-brugergrænseflade
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7161219 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Volumen:
60 g, 120 g
60 g, 120 g, 220 g
Inkluderer:
Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport
Model-:
Trækskærm I: Motoriseret med ionisator
Trækskærm U: Manuelt glas
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Inkluderer Model-
17150485 60 g, 120 g Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport Trækskærm I: Motoriseret med ionisator
16464195 60 g, 120 g, 220 g Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport Trækskærm U: Manuelt glas
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17150485 Leverandør Sartorius Leverandørnr. MCA125P2S00I
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Med fuldstændig konfigurerbar hardware, software og tilslutningsmuligheder, Cubis™ II tilbyder en højtydende balance, der vil tilpasse sig dine unikke krav og overholdelseskrav.
  • Monolitisk vejesystem
  • Integrerede klimasensorer
  • Individuelle prøveholdere
  • Fejlfri drift
  • Individuelle QApp-arbejdsgange
  • Motoriseret automatisk nivellering
  • Fuld end-to-end dataintegritet
  • 21 CFR Part 11 overholdelse
  • Integreret revisionsspor
  • State-of-the-art brugerstyring
  • Enestående service support
  • Integreret statuscenter
  • Integrerede servicefunktioner
  • Forebyggende vedligeholdelse på akkrediterede standarder
  • Til alle modeller op til en maksimal kapacitet på 8,2 kg
  • Stor 7-tommer farve touch TFT-skærm i 16:9 format med ny brugergrænseflade
  • Software Factory installerede grundlæggende sæt vigtige vejeapplikationer (licensfri) og pakker med specielle vejeapplikationer og funktionsudvidelser (licens påkrævet)
  • Betjening Aktiveret med berøringstast, berøringsfri ved hjælp af IR-sensor
    (trækskærm M) eller gestussensor (valgfrit), indlæringsevne
Warranty
10 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance 21 CFR PART 11 17025 USP 41
Tilslutningstype 2 USB A-porte, 1 USB B-port, 1USP C-port, 1-9 pin RS 232-forbindelse, 1 ethernet-port
Volumen 60 g, 120 g
Display Type Farve TFT touchskærm
Læsbarhed 0.01, 0.1 mg
Inkluderer Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport
Sprog Engelsk, tysk, Frankrig, italiensk, spansk, portugisisk, russisk, kinesisk, japansk, koreansk
Nivellering Automatisering motoriseret
Materiale Trykstøbt aluminium, plast PBT, Optiwhite floatglas og rustfrit stål, aluminium trim
Måletid 6 sek.
Model- Trækskærm I: Motoriseret med ionisator
Stabiliseringstid 2 sek.
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til +40 °C
Type Semi Micro-vægt
garanti 10 år
Længde (metrisk) 450/355 vejemodul/elektronisk modul
Bredde (metrisk) 240 mm
Højde (metrisk) 373/61 mm veje/el-modul
Vægt (metrisk) 11, 12.5 kg
Spænding 100 til 240 V
Strømstyrke 1,0 A
Frekvens 50/60 Hz (± 5 %)
Lovligt for handel Klasse I