Få mere at vide
Sartorius Cubis™ II Precision Lab-vægt
Shop alle Sartorius produkter
Volumen:
1200 g
14,200 g
2200 g
32,200 g
320 g
3200 g
4200 g
5200 g
620 g
6200 g
8200 g
Model-:
CEU Electronic Toploading-vægt
Standard elektronisk toploading balance
Læsbarhed:
Inkluderer:
Draft Shield E, QP99
Draft Shield F, Draft Shield R, QP99
Draft Shield O
Draft Shield O, QP1
Draft Shield O, QP2-4
Draft Shield O, QP99
Draft Shield R
Draft Shield R, QP99
Draft Shield R,QP99
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Beskrivelse
Den nye generation af modulære premium laboratorievægte
- Vejning i et reguleret miljø kan være komplekst med strenge overholdelsesdirektiver og kontroller, der kræves for at levere den nøjagtighed og pålidelighed af resultater, som kræves af den farmaceutiske industri.
- En af de teknologier, der hjælper videnskabsmænd med at opnå dette niveau af nøjagtighed, er Cubis™ II balanceserie.
- Alle vejemoduler af Cubis™ II balance er designet til intuitiv betjening, yderligere hjulpet af intelligente diagnosesystemer.
- Disse designelementer garanterer en højere grad af repeterbarhed for forskellige arbejdsgange og sænker samtidig sandsynligheden for menneskelige fejl under måling.
- Det tilbyder moderne brugergrænseflader, lægemiddel- og GxP-overholdelse, herunder datahåndtering, dataintegritet og -forbindelse, ergonomisk prøvehåndtering, nem procesintegration og ubegrænset kommunikation med det højeste niveau af nøjagtighed og præcision.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Balance med typegodkendelsescertifikat for Kina |
| Tilslutningstype | D-sub stik, 9-polet |
| Volumen | 320 g |
| Display Type | Farveberøringsskærm |
| Læsbarhed | 1 mg |
| Inkluderer | Draft Shield E, QP99 |
| Materiale | Aluminium, plast PBT, Optiwhite floatglas og rustfrit stål |
| Model- | CEU Electronic Toploading-vægt |
| Stabiliseringstid | 1 sek. |
| Elektriske krav | 100 – 240 V AC (± 10 %), 50 - 60 Hz, 1,0 A |