Få mere at vide
- Home
- Products
- Vægt og vægt
- Laboratorievægte
- Analysevægte
- Sartorius Cubis™ II Precision Lab-vægt
Sartorius Cubis™ II Precision Lab-vægt
Artikelnummer. 16475925
Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Volumen:
1200 g
14,200 g
2200 g
32,200 g
320 g
3200 g
4200 g
5200 g
620 g
6200 g
8200 g
Model-:
CEU Electronic Toploading-vægt
Standard elektronisk toploading balance
Læsbarhed:
1 mg
10 mg
10 mg, 100 mg
10, 20, 50 mg
100 mg
Inkluderer:
Draft Shield E, QP99
Draft Shield F, Draft Shield R, QP99
Draft Shield O
Draft Shield O, QP1
Draft Shield O, QP2-4
Draft Shield O, QP99
Draft Shield R
Draft Shield R, QP99
Draft Shield R,QP99
Pakningsstørrelse:
1 enhed
24 product options available for selection
| Artikelnummer. | Volumen | Model- | Læsbarhed | Inkluderer | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 16475925 | 5200 g | CEU Electronic Toploading-vægt | 1 mg | Draft Shield R | - |
| 16424705 | 320 g | CEU Electronic Toploading-vægt | 1 mg | Draft Shield E, QP99 | - |
| 16213242 | 620 g | CEU Electronic Toploading-vægt | 1 mg | Draft Shield E, QP99 | - |
| 16233242 | 620 g | CEU Electronic Toploading-vægt | 1 mg | Draft Shield R, QP99 | - |
| 16293172 | 1200 g | CEU Electronic Toploading-vægt | 1 mg | Draft Shield E, QP99 | - |
| 16213182 | 1200 g | CEU Electronic Toploading-vægt | 1 mg | Draft Shield R,QP99 | - |
| 16466465 | 6200 g | CEU Electronic Toploading-vægt | 10, 20, 50 mg | Draft Shield O | - |
| 16293192 | 2200 g | CEU Electronic Toploading-vægt | 1 mg | Draft Shield E, QP99 | - |
| 16213202 | 2200 g | CEU Electronic Toploading-vægt | 1 mg | Draft Shield F, Draft Shield R, QP99 | - |
| 16273192 | 2200 g | CEU Electronic Toploading-vægt | 10 mg | Draft Shield O, QP99 | - |
| 16233212 | 3200 g | CEU Electronic Toploading-vægt | 1 mg | Draft Shield E, QP99 | - |
| 16253212 | 3200 g | CEU Electronic Toploading-vægt | 1 mg | Draft Shield R, QP99 | - |
| 16463285 | 14,200 g | CEU Electronic Toploading-vægt | 10 mg | Draft Shield O | - |
| 16253222 | 4200 g | CEU Electronic Toploading-vægt | 10 mg | Draft Shield O | - |
| 16273222 | 5200 g | CEU Electronic Toploading-vægt | 1 mg | Draft Shield E, QP99 | - |
| 16293222 | 5200 g | CEU Electronic Toploading-vægt | 1 mg | Draft Shield R,QP99 | - |
| 16415945 | 5200 g | CEU Electronic Toploading-vægt | 1 mg | Draft Shield R,QP99 | - |
| 16383388 | 6200 g | Standard elektronisk toploading balance | 10 mg | Draft Shield O, QP2-4 | - |
| 16293232 | 6200 g | CEU Electronic Toploading-vægt | 10 mg | Draft Shield O | - |
| 16436525 | 6200 g | CEU Electronic Toploading-vægt | 10 mg | Draft Shield O | - |
| 16447165 | 8200 g | Standard elektronisk toploading balance | 10 mg | Draft Shield O, QP1 | - |
| 16342046 | 8200 g | Standard elektronisk toploading balance | 10 mg | Draft Shield O, QP99 | - |
| 16273242 | 8200 g | CEU Electronic Toploading-vægt | 100 mg | Draft Shield O, QP99 | 1 enhed |
| 16273212 | 32,200 g | CEU Electronic Toploading-vægt | 10 mg, 100 mg | Draft Shield O, QP99 | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
16475925
Leverandør
Sartorius
Leverandørnr.
MCA5203S2CEUR
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
Den nye generation af modulære premium laboratorievægte
- Vejning i et reguleret miljø kan være komplekst med strenge overholdelsesdirektiver og kontroller, der kræves for at levere den nøjagtighed og pålidelighed af resultater, som kræves af den farmaceutiske industri.
- En af de teknologier, der hjælper videnskabsmænd med at opnå dette niveau af nøjagtighed, er Cubis™ II balanceserie.
- Alle vejemoduler af Cubis™ II balance er designet til intuitiv betjening, yderligere hjulpet af intelligente diagnosesystemer.
- Disse designelementer garanterer en højere grad af repeterbarhed for forskellige arbejdsgange og sænker samtidig sandsynligheden for menneskelige fejl under måling.
- Det tilbyder moderne brugergrænseflader, lægemiddel- og GxP-overholdelse, herunder datahåndtering, dataintegritet og -forbindelse, ergonomisk prøvehåndtering, nem procesintegration og ubegrænset kommunikation med det højeste niveau af nøjagtighed og præcision.
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibrering | Internal (Internt) |
| Certificeringer/compliance | Balance med typegodkendelsescertifikat for Kina |
| Tilslutningstype | D-sub stik, 9-polet |
| Volumen | 5200 g |
| Display Type | Farveberøringsskærm |
| Læsbarhed | 1 mg |
| Inkluderer | Draft Shield R |
| Materiale | Aluminium, plast PBT, Optiwhite floatglas og rustfrit stål |
| Model- | CEU Electronic Toploading-vægt |
| Stabiliseringstid | 1 sek. |
| Elektriske krav | 100 – 240 V AC (± 10 %), 50 - 60 Hz, 1,0 A |
| Vis mere Vis mindre |