Få mere at vide
Sartorius Cubis™ II Precision Lab-vægt
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16424705 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Volumen:
1200 g
14,200 g
2200 g
32,200 g
320 g
3200 g
4200 g
5200 g
620 g
6200 g
8200 g
Model-:
CEU Electronic Toploading-vægt
Standard elektronisk toploading balance
Læsbarhed:
1 mg
10 mg
10 mg, 100 mg
10, 20, 50 mg
100 mg
Inkluderer:
Draft Shield E, QP99
Draft Shield F, Draft Shield R, QP99
Draft Shield O
Draft Shield O, QP1
Draft Shield O, QP2-4
Draft Shield O, QP99
Draft Shield R
Draft Shield R, QP99
Draft Shield R,QP99
Pakningsstørrelse:
1 enhed
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Model- Læsbarhed Inkluderer unitSize
16424705 320 g CEU Electronic Toploading-vægt 1 mg Draft Shield E, QP99 -
16213242 620 g CEU Electronic Toploading-vægt 1 mg Draft Shield E, QP99 -
16233242 620 g CEU Electronic Toploading-vægt 1 mg Draft Shield R, QP99 -
16293172 1200 g CEU Electronic Toploading-vægt 1 mg Draft Shield E, QP99 -
16213182 1200 g CEU Electronic Toploading-vægt 1 mg Draft Shield R,QP99 -
16466465 6200 g CEU Electronic Toploading-vægt 10, 20, 50 mg Draft Shield O -
16293192 2200 g CEU Electronic Toploading-vægt 1 mg Draft Shield E, QP99 -
16213202 2200 g CEU Electronic Toploading-vægt 1 mg Draft Shield F, Draft Shield R, QP99 -
16273192 2200 g CEU Electronic Toploading-vægt 10 mg Draft Shield O, QP99 -
16233212 3200 g CEU Electronic Toploading-vægt 1 mg Draft Shield E, QP99 -
16253212 3200 g CEU Electronic Toploading-vægt 1 mg Draft Shield R, QP99 -
16463285 14,200 g CEU Electronic Toploading-vægt 10 mg Draft Shield O -
16253222 4200 g CEU Electronic Toploading-vægt 10 mg Draft Shield O -
16273222 5200 g CEU Electronic Toploading-vægt 1 mg Draft Shield E, QP99 -
16475925 5200 g CEU Electronic Toploading-vægt 1 mg Draft Shield R -
16415945 5200 g CEU Electronic Toploading-vægt 1 mg Draft Shield R,QP99 -
16293222 5200 g CEU Electronic Toploading-vægt 1 mg Draft Shield R,QP99 -
16383388 6200 g Standard elektronisk toploading balance 10 mg Draft Shield O, QP2-4 -
16436525 6200 g CEU Electronic Toploading-vægt 10 mg Draft Shield O -
16293232 6200 g CEU Electronic Toploading-vægt 10 mg Draft Shield O -
16447165 8200 g Standard elektronisk toploading balance 10 mg Draft Shield O, QP1 -
16342046 8200 g Standard elektronisk toploading balance 10 mg Draft Shield O, QP99 -
16273242 8200 g CEU Electronic Toploading-vægt 100 mg Draft Shield O, QP99 1 enhed
16273212 32,200 g CEU Electronic Toploading-vægt 10 mg, 100 mg Draft Shield O, QP99 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Artikelnummer. 16424705 Leverandør Sartorius Leverandørnr. MCA323S2CEUE QP99
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
De Cubis™ II Precision Lab Balance med en maksimal belastning mellem 320 g og 14.200 g og en læsbarhed på 1 mg til 100 mg giver en ideel model til enhver applikation.
Den nye generation af modulære premium laboratorievægte
  • Vejning i et reguleret miljø kan være komplekst med strenge overholdelsesdirektiver og kontroller, der kræves for at levere den nøjagtighed og pålidelighed af resultater, som kræves af den farmaceutiske industri.
  • En af de teknologier, der hjælper videnskabsmænd med at opnå dette niveau af nøjagtighed, er Cubis™ II balanceserie.
  • Alle vejemoduler af Cubis™ II balance er designet til intuitiv betjening, yderligere hjulpet af intelligente diagnosesystemer.
  • Disse designelementer garanterer en højere grad af repeterbarhed for forskellige arbejdsgange og sænker samtidig sandsynligheden for menneskelige fejl under måling.
  • Det tilbyder moderne brugergrænseflader, lægemiddel- og GxP-overholdelse, herunder datahåndtering, dataintegritet og -forbindelse, ergonomisk prøvehåndtering, nem procesintegration og ubegrænset kommunikation med det højeste niveau af nøjagtighed og præcision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certificeringer/compliance Balance med typegodkendelsescertifikat for Kina
Tilslutningstype D-sub stik, 9-polet
Volumen 320 g
Display Type Farveberøringsskærm
Læsbarhed 1 mg
Inkluderer Draft Shield E, QP99
Materiale Aluminium, plast PBT, Optiwhite floatglas og rustfrit stål
Model- CEU Electronic Toploading-vægt
Stabiliseringstid 1 sek.
Elektriske krav 100 – 240 V AC (± 10 %), 50 - 60 Hz, 1,0 A
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.