Få mere at vide
Sartorius Cubis™ II Precision Lab-vægt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16342046 Shop alle Sartorius produkter
Volumen:
1200 g
14,200 g
2200 g
32,200 g
320 g
3200 g
4200 g
5200 g
620 g
6200 g
8200 g
Model-:
CEU Electronic Toploading-vægt
Standard elektronisk toploading balance
Læsbarhed:
1 mg
10 mg
10 mg, 100 mg
10, 20, 50 mg
100 mg
Inkluderer:
Draft Shield E, QP99
Draft Shield F, Draft Shield R, QP99
Draft Shield O
Draft Shield O, QP1
Draft Shield O, QP2-4
Draft Shield O, QP99
Draft Shield R
Draft Shield R, QP99
Draft Shield R,QP99
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Artikelnummer. 16342046
Brand: Sartorius MCA8202S2S000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De Cubis™ II Precision Lab Balance med en maksimal belastning mellem 320 g og 14.200 g og en læsbarhed på 1 mg til 100 mg giver en ideel model til enhver applikation.
Den nye generation af modulære premium laboratorievægte
  • Vejning i et reguleret miljø kan være komplekst med strenge overholdelsesdirektiver og kontroller, der kræves for at levere den nøjagtighed og pålidelighed af resultater, som kræves af den farmaceutiske industri.
  • En af de teknologier, der hjælper videnskabsmænd med at opnå dette niveau af nøjagtighed, er Cubis™ II balanceserie.
  • Alle vejemoduler af Cubis™ II balance er designet til intuitiv betjening, yderligere hjulpet af intelligente diagnosesystemer.
  • Disse designelementer garanterer en højere grad af repeterbarhed for forskellige arbejdsgange og sænker samtidig sandsynligheden for menneskelige fejl under måling.
  • Det tilbyder moderne brugergrænseflader, lægemiddel- og GxP-overholdelse, herunder datahåndtering, dataintegritet og -forbindelse, ergonomisk prøvehåndtering, nem procesintegration og ubegrænset kommunikation med det højeste niveau af nøjagtighed og præcision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering Internal (Internt)
Certificeringer/compliance Balance med typegodkendelsescertifikat for Kina
Tilslutningstype D-sub stik, 9-polet
Volumen 8200 g
Display Type Farveberøringsskærm
Læsbarhed 10 mg
Inkluderer Draft Shield O, QP99
Materiale Aluminium, plast PBT, Optiwhite floatglas og rustfrit stål
Model- Standard elektronisk toploading balance
Gentagelighed 1 sek.
Stabiliseringstid 1 sek.
Elektriske krav 100 – 240 V AC (± 10 %), 50 - 60 Hz, 1,0 A