Learn More
Sartorius™ Cubis™ II Precision Lab-vægt
BIOPHARMA
Product Code. 16329655 Shop All Sartorius Products
Change view
Click to view available options
Cubis II Precision Lab-vægt; Kapacitet: 6200 g; Skærmtype: Farveberøringsskærm; Læsbarhed: 10 mg; Stabiliseringstid: 1 sek.; Certificeringer/overensstemmelse: Typegodkendelsescertifikat for Kina, CE
Product Code.
16329655 Cubis II Precision Lab-vægt; Kapacitet: 6200 g; Skærmtype: Farveberøringsskærm; Læsbarhed: 10 mg; Stabiliseringstid: 1 sek.; Certificeringer/overensstemmelse: Typegodkendelsescertifikat for Kina, CE
1 options
Product Code. 16329655 Supplier Sartorius™ Supplier No. MCA6202S2CEU0
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
View all promotions
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Denne vægt er en ideel model til enhver anvendelser og giver en maksimal belastning mellem 320 og 14.200 gram og en læsbarhed på 1 til 100 milligram.
Vejning i et reguleret miljø kan være komplekst med strenge overholdelsesdirektiver og kontroller, der kræves for at levere den nøjagtighed og pålidelighed af resultater, som kræves af den farmaceutiske industri. En af de teknologier, der hjælper forskere med at opnå dette niveau af nøjagtighed, er Sartorius™ Cubis™ II-serien af vægte.
  • Alle vejemoduler af Cubis™ II-vægten er designet til intuitiv betjening, yderligere hjulpet af intelligente diagnosesystemer
  • Designelementer garanterer en højere grad af repeterbarhed for forskellige arbejdsgange og sænker samtidig sandsynligheden for menneskelige fejl under målinger
  • Moderne brugergrænseflader og nem procesintegration
  • Farmaceutisk og GxP-overholdelse
  • Datahåndtering, integritet og tilslutning
  • Ergonomisk prøvehåndtering
  • Ubegrænset kommunikation med det højeste niveau af nøjagtighed og præcision
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance Typegodkendelsescertifikat for Kina, CE
Tilslutningstype D-stik, 9-polet
Volumen 6200 g
Display Type Farveberøringsskærm
Læsbarhed 10 mg
Materiale Aluminium, PBT, Optiwhite-glas, rustfrit stål
Stabiliseringstid 1 s
Type Electronic Toploading-vægt
Elektriske krav 100/240 VAC (± 10 %), 50/60 Hz, 1 A
Lovligt for handel Nej