Få mere at vide
Sartorius Cubis™ II Precision Lab-vægt
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16424855 Shop alle Sartorius produkter
Volumen:
10,200 g
1010 g, 2200 g
1200 g
14,200 g
150 g, 300 g, 620 g
1500 g, 3000 g, 6200 g
2200 g
320 g
3500 g, 7000 g, 14,200 g
5200 g
8200 g
Læsbarhed:
1 mg
1 mg, 10 mg
1 mg, 2 mg, 5 mg
10 mg
10 mg, 20 mg, 50 mg
100 mg
Model-:
Balance med Draft Shield I
Balance uden Draft Shield
Balance without Draft Shield
Balancer med Draft Shield A
Balancer med Draft Shield E
Balancer med Draft Shield R
Balancer med Draft Shield U
Balancer med Draft Shield U og uden QP99-software
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16424855
Brand: Sartorius MCA323S2S00E QP99
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ideel model til enhver applikation med en maksimal belastning mellem 320 g og 14.200 g og en læsbarhed på 1 mg til 100 mg.
Den nye generation af modulære premium laboratorievægte
Vejning i et reguleret miljø kan være komplekst med strenge overholdelsesdirektiver og kontroller, der kræves for at levere den nøjagtighed og pålidelighed af resultater, som kræves af den farmaceutiske industri. En af de teknologier, der hjælper videnskabsmænd med at opnå dette niveau af nøjagtighed, er Cubis™ II balanceserie fra Sartorius .
Alle vejemoduler af Cubis™ II balance er designet til intuitiv betjening, yderligere hjulpet af intelligente diagnosesystemer. Disse designelementer garanterer en højere grad af repeterbarhed for forskellige arbejdsgange og sænker samtidig sandsynligheden for menneskelige fejl under måling. Det tilbyder moderne brugergrænseflader, lægemiddel- og GxP-overholdelse, herunder datahåndtering, dataintegritet og -forbindelse, ergonomisk prøvehåndtering, nem procesintegration og ubegrænset kommunikation med det højeste niveau af nøjagtighed og præcision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Balance med typegodkendelsescertifikat for Kina
Tilslutningstype D-sub stik, 9-polet
Volumen 320 g
Display Type Farveberøringsskærm
Læsbarhed 1 mg
Inkluderer Intern kalibrering
Materiale Aluminium, plastik PBT, Optiwhite floatglas og rustfrit stål
Model- Balancer med Draft Shield E
Stabiliseringstid 0,8 sek.
Elektriske krav 100/240 V (± 10 %), 50/60 Hz, 1,0 A