Få mere at vide
Sartorius Cubis™ II Precision Lab-vægt
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16213272 Shop alle Sartorius produkter
Volumen:
1010 g, 2200 g
12,200 g
1200 g
14,200 g
2200 g
3200 g
4200 g, 32200 g
620 g
6200 g
8200 g
Læsbarhed:
1 mg
10 mg
10 mg, 100 mg
100 mg
Model-:
Draft Shield R: Flad, rustfrit stål vejepande trækskjold (aftagelig, uden glaskomponenter) til alle præcisionsvægte
Trækskærm E: Manuel trækskærm af glas til præcisionsbalancer
Trækskærm U: Manuelt glas
Vejepande uden trækskjold
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Hver
Artikelnummer. 16213272
Brand: Sartorius MCE32202P0CEU
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Maksimal belastning mellem 320 g og 14.200 g og en læsbarhed på 1 mg til 100 mg giver en ideel model til enhver applikation.
Den nye generation af modulære premium laboratorievægte
Vejning i et reguleret miljø kan være komplekst med strenge overholdelsesdirektiver og kontroller, der kræves for at levere den nøjagtighed og pålidelighed af resultater, som kræves af den farmaceutiske industri. En af de teknologier, der hjælper videnskabsmænd med at opnå dette niveau af nøjagtighed, er Cubis™ II balanceserie fra Sartorius .
Alle vejemoduler af Cubis™ II balance er designet til intuitiv betjening, yderligere hjulpet af intelligente diagnosesystemer. Disse designelementer garanterer en højere grad af repeterbarhed for forskellige arbejdsgange og sænker samtidig sandsynligheden for menneskelige fejl under måling. Det tilbyder moderne brugergrænseflader, lægemiddel- og GxP-overholdelse, herunder datahåndtering, dataintegritet og -forbindelse, ergonomisk prøvehåndtering, nem procesintegration og ubegrænset kommunikation med det højeste niveau af nøjagtighed og præcision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Balance med typegodkendelsescertifikat for Kina
Tilslutningstype D-sub stik, 9-polet
Volumen 4200 g, 32200 g
Display Type Farveberøringsskærm
Læsbarhed 10 mg, 100 mg
Materiale Trykstøbt aluminium, plast PBT, Optiwhite floatglas og rustfrit stål, aluminium trim
Model- Vejepande uden trækskjold
Stabiliseringstid 2 sekunder
Elektriske krav 100 til 240 V AC (± 10 %), 50/60 Hz, 1,0 A