Få mere at vide
Sartorius Cubis™ II Præcisionsbalance med høj kapacitet, MCE-brugergrænseflade
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16283252 Shop alle Sartorius produkter
Volumen:
20.2 kg
36.2 kg
70.2 kg
Inkluderer:
Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport
Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 software
Gentagelighed:
±0,5
±20 mg
±40 mg
Artikelnummer. 16283252
Brand: Sartorius MCE20201S0S00
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Cubis™ II Precision High-Capacity Balance har fuldt tilpasselig hardware, software og tilslutningsmuligheder
  • Monolitisk vejesystem
  • Integrerede klimasensorer
  • Individuelle prøveholdere
  • Fejlfri drift
  • Individuelle QApp-arbejdsgange
  • Motoriseret automatisk nivellering
  • Fuld end-to-end dataintegritet
  • Integreret revisionsspor
  • State-of-the-art brugerstyring
  • Fremragende service support
  • Integreret statuscenter
  • Integrerede servicefunktioner
  • Forebyggende vedligeholdelse på akkrediterede standarder
  • TFT-touchskærmsbetjening med læsbart display og brugervenlig interface
  • Software Factory installerede grundlæggende sæt vigtige vejeapplikationer
  • Betjening Aktiveret med berøringstast, berøringsfri ved hjælp af IR-sensor (trækskærm M), eller gestussensor (valgfrit) indlæringsevne
garanti
10 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilslutningstype 2 USB A-porte, 1 USB B-port, 1USP C-port, 1-9 pin RS 232-forbindelse, 1 ethernet-port
Volumen 20.2 kg
Display Type TFT touchskærm
Læsbarhed 0.1 g
Inkluderer Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 software
Linearitet ±60 mg
Materiale Trykstøbt aluminium, plast PBT, Optiwhite floatglas og rustfrit stål, aluminium trim
Model- Intet trækskjold
Gentagelighed ±20 mg
Stabiliseringstid 1,5 sek
Type Præcisionsbalance med høj kapacitet
garanti 10 år
Længde (metrisk) 412 mm
Bredde (metrisk) 400 mm
Højde (metrisk) 126/159 mm
Vægt (metrisk) 15.8/17.1 kg
Elektriske krav 120/240 V
Spænding 100/240 V ±10%
Frekvens 50/60 Hz
Lovligt for handel Klasse III