Få mere at vide
Sartorius Cubis™ II Præcisionsbalance med høj kapacitet, MCE-brugergrænseflade
Shop alle Sartorius produkter
Volumen:
20.2 kg
36.2 kg
70.2 kg
Inkluderer:
Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport
Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 software
Gentagelighed:
±0,5
±20 mg
±40 mg
Beskrivelse
- Monolitisk vejesystem
- Integrerede klimasensorer
- Individuelle prøveholdere
- Fejlfri drift
- Individuelle QApp-arbejdsgange
- Motoriseret automatisk nivellering
- Fuld end-to-end dataintegritet
- Integreret revisionsspor
- State-of-the-art brugerstyring
- Fremragende service support
- Integreret statuscenter
- Integrerede servicefunktioner
- Forebyggende vedligeholdelse på akkrediterede standarder
- TFT-touchskærmsbetjening med læsbart display og brugervenlig interface
- Software Factory installerede grundlæggende sæt vigtige vejeapplikationer
- Betjening Aktiveret med berøringstast, berøringsfri ved hjælp af IR-sensor (trækskærm M), eller gestussensor (valgfrit) indlæringsevne
garanti
10 års garanti
Tekniske data
Tekniske data
| Tilslutningstype | 2 USB A-porte, 1 USB B-port, 1USP C-port, 1-9 pin RS 232-forbindelse, 1 ethernet-port |
| Volumen | 36.2 kg |
| Display Type | TFT touchskærm |
| Læsbarhed | 1 g |
| Inkluderer | Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 software |
| Materiale | Trykstøbt aluminium, plast PBT, Optiwhite floatglas og rustfrit stål, aluminium trim |
| Model- | Intet trækskjold |
| Gentagelighed | ±0,5 |
| Stabiliseringstid | 1 sek |
| Type | Præcisionsbalance med høj kapacitet |
| Vis mere |