Få mere at vide
Sartorius Cubis™ II Præcisionsbalance med høj kapacitet, MCA-brugergrænseflade
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16263192 Shop alle Sartorius produkter
Volumen:
20.2 kg
36.2 kg
50.2 kg
70.2 kg
Inkluderer:
Balance Accessories, Power supply, Manual, Factory test report, QP99 software
Vægttilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport
Vægttilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 software
Læsbarhed:
0.1 g
1 g
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16263192
Brand: Sartorius MCA20201S2S000 QP99
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Med fuldstændig konfigurerbar hardware, software og tilslutningsmuligheder, Cubis™ II tilbyder en højtydende balance, der vil tilpasse sig dine unikke krav og overholdelseskrav.
  • Monolitisk vejesystem
  • Integrerede klimasensorer
  • Individuelle prøveholdere
  • Fejlfri drift
  • Individuelle QApp-arbejdsgange
  • Motoriseret automatisk nivellering
  • Fuld end-to-end dataintegritet
  • 21 CFR Part 11 overholdelse
  • Integreret revisionsspor
  • State-of-the-art brugerstyring
  • Enestående service support
  • Integreret statuscenter
  • Integrerede servicefunktioner
  • Forebyggende vedligeholdelse på akkrediterede standarder
  • Til alle modeller op til en maksimal kapacitet på 8,2 kg
  • Stor 7-tommer farve touch TFT-skærm i 16:9 format med ny brugergrænseflade
  • Software Factory installerede grundlæggende sæt vigtige vejeapplikationer (licensfri) og pakker med specielle vejeapplikationer og funktionsudvidelser (licens påkrævet)
  • Betjening Aktiveret med berøringstast, berøringsfri ved hjælp af IR-sensor
    (trækskærm M) eller gestussensor (valgfrit), indlæringsevne
garanti
10 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance 21 CFR PART 11 17025 USP 41
Tilslutningstype 2 USB A-porte, 1 USB B-port, 1USP C-port, 1-9 pin RS 232-forbindelse, 1 ethernet-port
Volumen 20.2 kg
Display Type Farve TFT touchskærm
Læsbarhed 0.1 g
Inkluderer Vægttilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 software
Nivellering Automatisering motoriseret
Materiale Trykstøbt aluminium, plast PBT, Optiwhite floatglas og rustfrit stål, aluminium trim
Måletid 2 sek.
Model- Intet trækskjold
Stabiliseringstid 1,5 sek.
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til +40 °C
Type Præcisionsbalance med høj kapacitet
garanti 10 år
Længde (metrisk) 400 mm
Bredde (metrisk) 400 mm
Højde (metrisk) 126/159 mm
Vægt (metrisk) 15.8/17.1 kg
Elektriske krav 120/240 V
Spænding 100 til 240 V
Strømstyrke 1,0 A
Frekvens 50/60 Hz (± 5 %)
Lovligt for handel Klasse III