Få mere at vide
Sartorius Cubis™ II Præcision (3-plads) balance, MCE brugergrænseflade
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16467475 Shop alle Sartorius produkter
Volumen:
1.01 kg, 2.2 kg
1.2 kg
2.2 kg
3.2 kg
620 g
Inkluderer:
Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport
Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 software
Model-:
Trækskærm E: Lille glas
Trækskærm R: Stel af rustfrit stål
Trækskærm U: Manuelt glas
Artikelnummer. 16467475
Brand: Sartorius MCE623S2S00E
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Cubis™ II Precision (3-Place) Balance har fuldt tilpasselig hardware, software og tilslutningsmuligheder
  • Monolitisk vejesystem
  • Integrerede klimasensorer
  • Individuelle prøveholdere
  • Fejlfri drift
  • Individuelle QApp-arbejdsgange
  • Motoriseret automatisk nivellering
  • Fuld end-to-end dataintegritet
  • Integreret revisionsspor
  • State-of-the-art brugerstyring
  • Fremragende service support
  • Integreret statuscenter
  • Integrerede servicefunktioner
  • Forebyggende vedligeholdelse på akkrediterede standarder
  • TFT-touchskærmsbetjening med læsbart display og brugervenlig interface
  • Software Factory installerede grundlæggende sæt vigtige vejeapplikationer
  • Betjening Aktiveret med berøringstast, berøringsfri ved hjælp af IR-sensor (trækskærm M), eller gestussensor (valgfrit) indlæringsevne
garanti
10 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilslutningstype 2 USB A-porte, 1 USB B-port, 1USP C-port, 1-9 pin RS 232-forbindelse, 1 ethernet-port
Volumen 620 g
Display Type TFT touchskærm
Læsbarhed 1 mg
Inkluderer Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport
Materiale Trykstøbt aluminium, plast PBT, Optiwhite floatglas og rustfrit stål, aluminium trim
Model- Trækskærm E: Lille glas
Gentagelighed ±0,4 mg
Stabiliseringstid 0.8 s
Type Precision-vægt
garanti 10 år
Længde (metrisk) 425 mm
Bredde (metrisk) 240 mm
Højde (metrisk) 122/284/373 mm
Vægt (metrisk) 5.9/7.5/9.4/10.2 kg
Elektriske krav 120/240 V
Spænding 100 til 240 V
Frekvens 50/60 Hz (± 5 %)
Lovligt for handel Klasse I