Få mere at vide
Sartorius Cubis™ II Præcisionsbalance (3-pladser), MCA-brugergrænseflade
Shop alle Sartorius produkter
Volumen:
1200 g
150 g, 300 g, 620 g
Inkluderer:
Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport
Model-:
Trækskærm U: Manuelt glas
Beskrivelse
- Monolitisk vejesystem
- Integrerede klimasensorer
- Individuelle prøveholdere
- Fejlfri drift
- Individuelle QApp-arbejdsgange
- Motoriseret automatisk nivellering
- Fuld end-to-end dataintegritet
- 21 CFR Part 11 overholdelse
- Integreret revisionsspor
- State-of-the-art brugerstyring
- Enestående service support
- Integreret statuscenter
- Integrerede servicefunktioner
- Forebyggende vedligeholdelse på akkrediterede standarder
- Til alle modeller op til en maksimal kapacitet på 8,2 kg
- Stor 7-tommer farve touch TFT-skærm i 16:9 format med ny brugergrænseflade
- Software Factory installerede grundlæggende sæt vigtige vejeapplikationer (licensfri) og pakker med specielle vejeapplikationer og funktionsudvidelser (licens påkrævet)
- Betjening Aktiveret med berøringstast, berøringsfri ved hjælp af IR-sensor (trækskærm M) eller gestussensor (valgfri), indlæringsevne
garanti
10 års garanti
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | 21 CFR PART 11 17025 USP 41 |
| Tilslutningstype | 2 USB A porte, 1 USB B-port, 1USP C-port, 1-9 pin RS 232-forbindelse, 1 ethernet-port |
| Volumen | 150 g, 300 g, 620 g |
| Display Type | Farveberøringsskærm |
| Læsbarhed | 1, 2, 5 mg |
| Inkluderer | Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport |
| Linearitet | ±1,5 mg |
| Model- | Trækskærm U: Manuelt glas |
| Gentagelighed | ±0,4 mg |
| Stabiliseringstid | 0.8 s |
| Vis mere |