Få mere at vide
Sartorius Cubis™ II Præcision (2-plads) balance, MCA brugergrænseflade
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16326765 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Volumen:
1.5 kg, 3 kg, 6.2 kg
14.2 kg
2.2 kg
4.2 kg
4.2 kg, 32.2 kg
6.2 kg
Inkluderer:
Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport
Vægt, tilbehør, strømforsyning, manual, fabrikstestrapport; QP99 software
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Inkluderer
16326765 6.2 kg Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport
16413485 2.2 kg Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport
16283192 2.2 kg Vægt, tilbehør, strømforsyning, manual, fabrikstestrapport; QP99 software
16263222 4.2 kg Vægt, tilbehør, strømforsyning, manual, fabrikstestrapport; QP99 software
17700739 14.2 kg Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport
17338342 1.5 kg, 3 kg, 6.2 kg Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport
16203242 6.2 kg Vægt, tilbehør, strømforsyning, manual, fabrikstestrapport; QP99 software
16283212 4.2 kg, 32.2 kg Vægt, tilbehør, strømforsyning, manual, fabrikstestrapport; QP99 software
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 16326765 Leverandør Sartorius Leverandørnr. MCA6202S2S000
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Med fuldstændig konfigurerbar hardware, software og tilslutningsmuligheder, Cubis™ II tilbyder en højtydende balance, der vil tilpasse sig dine unikke krav og overholdelseskrav.
  • Monolitisk vejesystem
  • Integrerede klimasensorer
  • Individuelle prøveholdere
  • Fejlfri drift
  • Individuelle QApp-arbejdsgange
  • Motoriseret automatisk nivellering
  • Fuld end-to-end dataintegritet
  • 21 CFR Part 11 overholdelse
  • Integreret revisionsspor
  • State-of-the-art brugerstyring
  • Enestående service support
  • Integreret statuscenter
  • Integrerede servicefunktioner
  • Forebyggende vedligeholdelse på akkrediterede standarder
  • Til alle modeller op til en maksimal kapacitet på 8,2 kg
  • Stor 7-tommer farve touch TFT-skærm i 16:9 format med ny brugergrænseflade
  • Software Factory installerede grundlæggende sæt vigtige vejeapplikationer (licensfri) og pakker med specielle vejeapplikationer og funktionsudvidelser (licens påkrævet)
  • Betjening Aktiveret med berøringstast, berøringsfri ved hjælp af IR-sensor
    (trækskærm M) eller gestussensor (valgfrit), indlæringsevne
garanti
10 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance 21 CFR PART 11 17025 USP 41
Tilslutningstype 2 USB A-porte, 1 USB B-port, 1USP C-port, 1-9 pin RS 232-forbindelse, 1 ethernet-port
Volumen 6.2 kg
Display Type Farve TFT touchskærm
Læsbarhed 0.01 g
Inkluderer Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport
Nivellering Automatisering motoriseret
Linearitet ±6 mg
Materiale Trykstøbt aluminium, plast PBT, Optiwhite floatglas og rustfrit stål, aluminium trim
Måletid 1,5 sek.
Model- Intet trækskjold
Gentagelighed ±4 mg
Stabiliseringstid 1 sek
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til +40 °C
Type Precision-vægt
garanti 10 år
Længde (metrisk) 470 mm
Bredde (metrisk) 240 mm
Højde (metrisk) 95 mm
Vægt (metrisk) 5.4 kg
Elektriske krav 120/240 V
Spænding 100 til 240 V
Strømstyrke 1,0 A
Frekvens 50/60 Hz (± 5 %)
Lovligt for handel Klasse II