Få mere at vide
Sartorius Cubis™ II Præcision (2-plads) balance, MCA brugergrænseflade
Shop alle Sartorius produkter
Volumen:
1.5 kg, 3 kg, 6.2 kg
14.2 kg
2.2 kg
4.2 kg
4.2 kg, 32.2 kg
6.2 kg
Inkluderer:
Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport
Vægt, tilbehør, strømforsyning, manual, fabrikstestrapport; QP99 software
Beskrivelse
- Monolitisk vejesystem
- Integrerede klimasensorer
- Individuelle prøveholdere
- Fejlfri drift
- Individuelle QApp-arbejdsgange
- Motoriseret automatisk nivellering
- Fuld end-to-end dataintegritet
- 21 CFR Part 11 overholdelse
- Integreret revisionsspor
- State-of-the-art brugerstyring
- Enestående service support
- Integreret statuscenter
- Integrerede servicefunktioner
- Forebyggende vedligeholdelse på akkrediterede standarder
- Til alle modeller op til en maksimal kapacitet på 8,2 kg
- Stor 7-tommer farve touch TFT-skærm i 16:9 format med ny brugergrænseflade
- Software Factory installerede grundlæggende sæt vigtige vejeapplikationer (licensfri) og pakker med specielle vejeapplikationer og funktionsudvidelser (licens påkrævet)
- Betjening Aktiveret med berøringstast, berøringsfri ved hjælp af IR-sensor
(trækskærm M) eller gestussensor (valgfrit), indlæringsevne
garanti
10 års garanti
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | 21 CFR PART 11 17025 USP 41 |
| Tilslutningstype | 2 USB A-porte, 1 USB B-port, 1USP C-port, 1-9 pin RS 232-forbindelse, 1 ethernet-port |
| Volumen | 4.2 kg |
| Display Type | Farve TFT touchskærm |
| Læsbarhed | 0.01 g |
| Inkluderer | Vægt, tilbehør, strømforsyning, manual, fabrikstestrapport; QP99 software |
| Nivellering | Automatisering motoriseret |
| Materiale | Trykstøbt aluminium, plast PBT, Optiwhite floatglas og rustfrit stål, aluminium trim |
| Måletid | 1 sek. |
| Model- | Intet trækskjold |
| Vis mere |