Få mere at vide
Sartorius Cubis™ II Præcision (1-steds) balance, MCE Interface
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16263282 Shop alle Sartorius produkter
Volumen:
8.2 kg
12.2 kg
Model-:
Intet trækskjold
Inkluderer:
Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 Software
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Artikelnummer. 16263282
Brand: Sartorius MCE8201S0S00
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Cubis™ II Precision (1-Place) Balance har fuldt tilpasselig hardware, software og tilslutningsmuligheder
  • Monolitisk vejesystem
  • Integrerede klimasensorer
  • Individuelle prøveholdere
  • Fejlfri drift
  • Individuelle QApp-arbejdsgange
  • Motoriseret automatisk nivellering
  • Fuld end-to-end dataintegritet
  • Integreret revisionsspor
  • State-of-the-art brugerstyring
  • Fremragende service support
  • Integreret statuscenter
  • Integrerede servicefunktioner
  • Forebyggende vedligeholdelse på akkrediterede standarder
  • TFT-touchskærmsbetjening med læsbart display og brugervenlig interface
  • Software Factory installerede grundlæggende sæt vigtige vejeapplikationer
  • Betjening Aktiveret med berøringstast, berøringsfri ved hjælp af IR-sensor (trækskærm M), eller gestussensor (valgfrit) indlæringsevne
garanti
10 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilslutningstype 2 USB A-porte, 1 USB B-port, 1USP C-port, 1-9 pin RS 232-forbindelse, 1 ethernet-port
Volumen 8.2 kg
Display Type TFT touchskærm
Læsbarhed 0.1 g
Inkluderer Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 Software
Linearitet ±0,1 g
Materiale Trykstøbt aluminium, plast PBT, Optiwhite floatglas og rustfrit stål, aluminium trim
Model- Intet trækskjold
Gentagelighed ±0,05 g
Stabiliseringstid 1 sek
Type Precision-vægt
garanti 10 år
Længde (metrisk) 95 mm
Bredde (metrisk) 240 mm
Højde (metrisk) 425 mm
Vægt (metrisk) 5.4 kg
Elektriske krav 120/240 V
Spænding 100 til 240 V
Frekvens 50/60 Hz (± 5 %)
Lovligt for handel Klasse I