Få mere at vide
Sartorius Cubis II MTS Balance
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200050494 Shop alle Sartorius produkter
Volumen:
120 g
8200 g
Læsbarhed:
0.01
10 mg
Oversigt:
MCA-skærm inklusive touch-, scroll-, swipe-funktionalitet med fabriksinstallerede essentielle vejeapplikationer og forskellige QPapp-pakker til valgfri softwareudvidelser
MCE Display med fabriksinstallerede væsentlige vejeapplikationer
Artikelnummer. 30052872
Brand: Sartorius MCE8202S0MTS
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kombinerbarheden af displayenheden, vejemodulet, trækskærmen, softwarepakker til forskellige applikationer og funktioner og et omfattende tilbehørsprogram muliggør individuel tilpasning af Cubis™ II balance til alle vejeopgaver.
  • Førende præstation.
  • Monolitisk vejesystem, integrerede klimasensorer, individuelle prøveholdere
  • Fejlfri drift.
  • Individuelle QApp-arbejdsgange, motoriseret automatisk nivellering
  • Det modulære vejesystem Cubis™ II kan konfigureres individuelt fra forskellige komponenter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilslutningstype D-sub stik, 9-polet
Oversigt MCE Display med fabriksinstallerede væsentlige vejeapplikationer
Volumen 8200 g
Display Type Farveberøringsskærm
Læsbarhed 10 mg
Materiale Trykstøbt aluminium, plast, Optiwhite floatglas og rustfrit stål
Model- Cubis II MTS Balance
Stabiliseringstid 1 sekund
Type Balance
Elektriske krav 00 til 240 V AC (± 10 %)
Lovligt for handel Klasse II