Beskrivelse
- Førende præstation.
- Monolitisk vejesystem, integrerede klimasensorer, individuelle prøveholdere
- Fejlfri drift.
- Individuelle QApp-arbejdsgange, motoriseret automatisk nivellering
- Det modulære vejesystem Cubis™ II kan konfigureres individuelt fra forskellige komponenter.
Tekniske data
Tekniske data
| Tilslutningstype | D-sub stik, 9-polet |
| Oversigt | MCA-skærm inklusive touch-, scroll-, swipe-funktionalitet med fabriksinstallerede essentielle vejeapplikationer og forskellige QPapp-pakker til valgfri softwareudvidelser |
| Volumen | 120 g |
| Display Type | Farveberøringsskærm |
| Læsbarhed | 0.01 |
| Materiale | Rustfrit stål, aluminium, plast, floatglas Optiwhite |
| Model- | Cubis II MTS Balance |
| Stabiliseringstid | 2 sekunder |
| Type | Balance |
| Elektriske krav | 00 til 240 V AC (± 10 %) |
| Vis mere |