Få mere at vide
Sartorius Cubis II MTS Balance
Shop alle Sartorius produkter
Volumen:
120 g
8200 g
Læsbarhed:
Oversigt:
MCA-skærm inklusive touch-, scroll-, swipe-funktionalitet med fabriksinstallerede essentielle vejeapplikationer og forskellige QPapp-pakker til valgfri softwareudvidelser
MCE Display med fabriksinstallerede væsentlige vejeapplikationer
Beskrivelse
- Førende præstation.
- Monolitisk vejesystem, integrerede klimasensorer, individuelle prøveholdere
- Fejlfri drift.
- Individuelle QApp-arbejdsgange, motoriseret automatisk nivellering
- Det modulære vejesystem Cubis™ II kan konfigureres individuelt fra forskellige komponenter.
Tekniske data
Tekniske data
| Tilslutningstype | D-sub stik, 9-polet |
| Oversigt | MCE Display med fabriksinstallerede væsentlige vejeapplikationer |
| Volumen | 8200 g |
| Display Type | Farveberøringsskærm |
| Læsbarhed | 10 mg |
| Materiale | Trykstøbt aluminium, plast, Optiwhite floatglas og rustfrit stål |
| Model- | Cubis II MTS Balance |
| Stabiliseringstid | 1 sekund |
| Type | Balance |
| Elektriske krav | 00 til 240 V AC (± 10 %) |
| Vis mere |