Få mere at vide
Sartorius Cubis™ II Micro Lab Balance
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16452405 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Model-:
Balance with Draft Shield F
Balance with Draft Shield M
Balancer med Draft Shield F
Balancer med Draft Shield F og uden QP99-software
Balancer med Draft Shield M og uden QP99-software
Volumen:
1.1 g, 2.1 g, 3.1 g
10.1 g
6.1 g
Læsbarhed:
0.001 mg
0.001 mg, 0.002 mg, 0.005 mg
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Volumen Læsbarhed
16452405 Balancer med Draft Shield F 10.1 g 0.001 mg
16393287 Balance with Draft Shield M 1.1 g, 2.1 g, 3.1 g 0.001 mg, 0.002 mg, 0.005 mg
16406455 Balance with Draft Shield F 6.1 g 0.001 mg
16454405 Balancer med Draft Shield F og uden QP99-software 1.1 g, 2.1 g, 3.1 g 0.001 mg, 0.002 mg, 0.005 mg
16456465 Balance with Draft Shield M 6.1 g 0.001 mg
16484415 Balancer med Draft Shield F 1.1 g, 2.1 g, 3.1 g 0.001 mg, 0.002 mg, 0.005 mg
16494415 Balancer med Draft Shield M og uden QP99-software 1.1 g, 2.1 g, 3.1 g 0.001 mg, 0.002 mg, 0.005 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 16452405 Leverandør Sartorius Leverandørnr. MCA10.6S2S00F QP99
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver læsbarhed på 1μ g og en maksimal kapacitet mellem 3,1 g og 10,1 g. Bruges til at bestemme den nøjagtige vægt af meget små prøvemængder.
Den nye generation af modulære premium laboratorievægte
Vejning i et reguleret miljø kan være komplekst med strenge overholdelsesdirektiver og kontroller, der kræves for at levere den nøjagtighed og pålidelighed af resultater, som kræves af den farmaceutiske industri. En af de teknologier, der hjælper videnskabsmænd med at opnå dette niveau af nøjagtighed, er Cubis™ II balanceserie fra Sartorius .
Alle vejemoduler af Cubis™ II balance er designet til intuitiv betjening, yderligere hjulpet af intelligente diagnosesystemer. Disse designelementer garanterer en højere grad af repeterbarhed for forskellige arbejdsgange og sænker samtidig sandsynligheden for menneskelige fejl under måling. Det tilbyder moderne brugergrænseflader, lægemiddel- og GxP-overholdelse, herunder datahåndtering, dataintegritet og -forbindelse, ergonomisk prøvehåndtering, nem procesintegration og ubegrænset kommunikation med det højeste niveau af nøjagtighed og præcision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Balance med typegodkendelsescertifikat for Kina
Volumen 10.1 g
Display Type Farveberøringsskærm
Læsbarhed 0.001 mg
Inkluderer Intern kalibrering
Model- Balancer med Draft Shield F
Stabiliseringstid 5 sek.
Type Mikrobalance
Bredde (metrisk) 109 mm
Højde (metrisk) 33 mm
Elektriske krav 100/240 V (± 10 %), 50/60 Hz, 1,0 A