Få mere at vide
Sartorius Cubis™ II Micro Balance, MCE brugergrænseflade
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16487175 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Volumen:
10.1 g
Artikelnummer. Volumen
16487175 10.1 g
1 options
Artikelnummer. 16487175 Leverandør Sartorius Leverandørnr. MCE10.6S2CEUF
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Cubis™ II Micro Balance har fuldt tilpasselig hardware, software og tilslutningsmuligheder
  • Monolitisk vejesystem
  • Integrerede klimasensorer
  • Individuelle prøveholdere
  • Fejlfri drift
  • Individuelle QApp-arbejdsgange
  • Motoriseret automatisk nivellering
  • Fuld end-to-end dataintegritet
  • 21 CFR Part 11 overholdelse
  • Integreret revisionsspor
  • State-of-the-art brugerstyring
  • Fremragende service support
  • Integreret statuscenter
  • Integrerede servicefunktioner
  • Forebyggende vedligeholdelse på akkrediterede standarder
  • TFT-touchskærmsbetjening med læsbart display og brugervenlig interface
  • Software Factory installerede grundlæggende sæt vigtige vejeapplikationer
  • Betjening Aktiveret med berøringstast, berøringsfri ved hjælp af IR-sensor
    (trækskærm M), eller gestussensor (valgfrit) indlæringsevne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance 21 CFR PART 11 17025 USP 41
Volumen 10.1 g
Display Type TFT farve touchskærm
Læsbarhed 0.001 mg
Inkluderer Balance og filtreret trækskjold
Materiale Trykstøbt aluminium, plast PBT, Optiwhite floatglas og rustfrit stål, aluminium trim
Model- Trækskærm F: Filtreret
Stabiliseringstid 5 sek.
Type Mikrobalance
Bredde (metrisk) 109 mm
Højde (metrisk) 33 mm
Spænding 100/240 V ±10%
Frekvens 50/60 Hz