Få mere at vide
Sartorius Cubis™ II Micro Balance, MCE brugergrænseflade
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16427185 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Volumen:
1.1 g, 2.1 g, 3.1 g
10.1 g
Model-:
Trækskærm F: Filtreret
Trækskærm M: Motoriseret
Inkluderer:
Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport
Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 software
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Model- Inkluderer Pakningsstørrelse
16427185 10.1 g Trækskærm F: Filtreret Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport -
16407315 1.1 g, 2.1 g, 3.1 g Trækskærm F: Filtreret Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport Hver
16437185 10.1 g Trækskærm M: Motoriseret Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport -
16283262 1.1 g, 2.1 g, 3.1 g Trækskærm M: Motoriseret Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 software -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16427185 Leverandør Sartorius Leverandørnr. MCE10.6S2S00F
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Cubis™ II Micro Balance har fuldt tilpasselig hardware, software og tilslutningsmuligheder
  • Monolitisk vejesystem
  • Integrerede klimasensorer
  • Individuelle prøveholdere
  • Fejlfri drift
  • Individuelle QApp-arbejdsgange
  • Motoriseret automatisk nivellering
  • Fuld end-to-end dataintegritet
  • Integreret revisionsspor
  • State-of-the-art brugerstyring
  • Fremragende service support
  • Integreret statuscenter
  • Integrerede servicefunktioner
  • Forebyggende vedligeholdelse på akkrediterede standarder
  • TFT-touchskærmsbetjening med læsbart display og brugervenlig interface
  • Software Factory installerede grundlæggende sæt vigtige vejeapplikationer
  • Betjening Aktiveret med berøringstast, berøringsfri ved hjælp af IR-sensor (trækskærm M), eller gestussensor (valgfrit) indlæringsevne
garanti
10 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilslutningstype 2 USB A-porte, 1 USB B-port, 1USP C-port, 1-9 pin RS 232-forbindelse, 1 ethernet-port
Volumen 10.1 g
Display Type Farve TFT touchskærm
Læsbarhed 1μ g
Inkluderer Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport
Linearitet ±3μ g
Materiale Trykstøbt aluminium, plast PBT, Optiwhite floatglas og rustfrit stål, aluminium trim
Model- Trækskærm F: Filtreret
Gentagelighed ±5μ g
Stabiliseringstid 5 sek.
Type Mikrobalance
garanti 10 år
Længde (metrisk) 340/355 mm vejning/el-modul
Bredde (metrisk) 340/315 mm
Vægt (metrisk) 6.4, 7.1 kg
Elektriske krav 100/240 V
Spænding 100/240 V ±10%
Frekvens 50/60 Hz
Lovligt for handel Klasse I