Få mere at vide
Sartorius Cubis™ II High-Capacity Micro Balance, 66S
GREENER_CHOICE
De Cubis™ II række af højkapacitets mikrovægte med en maksimal belastning mellem 32 g og 111 g og en læsbarhed mellem 0,001 mg og 0,002 mg giver det ideelle valg til en bred vifte af applikationer.
Brand:  Sartorius MCA66S-3S00-D QP1 HWL
316120.90 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17947420
  • 324030.00 DKK / Hver
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Ultrahøj opløsning med op til 61 millioner vejetrin (cifre).
  • End-to-end dataintegritet.
  • 21 CFR Part 11 overholdelse, integreret revisionsspor, state-of-the-art brugerstyring.
  • Rengørlighed, en del af overholdelse.
  • Fejlfri drift.
  • Individuelle QApp-arbejdsgange, motoriseret automatisk nivellering.
  • Tillad opgraderinger til hardwarefunktioner som automatiske trækskærme eller indbygget ionisator.
  • Valgfrit indre trækskjold for den bedste vejeydelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
MCA
Farveberøringsskærm
66S Vejemodul, Pharma QP1
3,5 sek.
9,4 tommer
11,9 tommer.
61 g
0.001 mg
MCA66S-3S00-D QP1 HWL
Balance
240 mm
302 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sartorius Cubis™ II High-Capacity Micro Balance, 66S > Cubis™ II højkapacitets mikrobalance; Model: MCA66S-3S00-D QP1 HWL