Få mere at vide
Sartorius Cubis™ II High-Capacity Micro Balance, 66S
De Cubis™ II række af højkapacitets mikrovægte med en maksimal belastning mellem 32 g og 111 g og en læsbarhed mellem 0,001 mg og 0,002 mg giver det ideelle valg til en bred vifte af applikationer.
Brand: Sartorius MCE66S-3CEU-D HWL
302915.00 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Se flere versioner af dette produkt
Beskrivelse
- Ultrahøj opløsning med op til 61 millioner vejetrin (cifre).
- End-to-end dataintegritet.
- 21 CFR Part 11 overholdelse, integreret revisionsspor, state-of-the-art brugerstyring.
- Rengørlighed, en del af overholdelse.
- Fejlfri drift.
- Individuelle QApp-arbejdsgange, motoriseret automatisk nivellering.
- Tillad opgraderinger til hardwarefunktioner som automatiske trækskærme eller indbygget ionisator.
- Valgfrit indre trækskjold for den bedste vejeydelse.
Tekniske data
MCE | |
Farveberøringsskærm | |
66S Vejemodul | |
3,5 sek. | |
9,4 tommer | |
11,9 tommer. |
61 g | |
0.001 mg | |
MCE66S-3CEU-D HWL | |
Balance | |
240 mm | |
302 mm |