Få mere at vide
Sartorius Cubis™ II High-Capacity Micro Balance, 36S
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17987400 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Model-:
MCA36S-3CEU-D
MCA36S-3CEU-D HWL
MCA36S-3CEU-D QP1
MCA36S-3CEU-D QP1 HWL
MCA36S-3CEU-D QP99
MCA36S-3S00-D
MCA36S-3S00-D HWL
MCA36S-3S00-D QP1
MCA36S-3S00-D QP1 HWL
MCE36S-3CEU-D
MCE36S-3CEU-D HWL
MCE36S-3S00-D
MCE36S-3S00-D HWL
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model-
17987400 MCA36S-3CEU-D
17958270 MCA36S-3CEU-D HWL
17997390 MCA36S-3CEU-D QP1
17917410 MCA36S-3CEU-D QP1 HWL
17907400 MCA36S-3CEU-D QP99
17927400 MCA36S-3S00-D
17937410 MCA36S-3S00-D HWL
17997370 MCA36S-3S00-D QP1
17927410 MCA36S-3S00-D QP1 HWL
17977420 MCE36S-3CEU-D
17937400 MCE36S-3CEU-D HWL
17957400 MCE36S-3S00-D
17987420 MCE36S-3S00-D HWL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 17987400 Leverandør Sartorius Leverandørnr. MCA36S3CEUD
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De Cubis™ II række af højkapacitets mikrovægte med en maksimal belastning mellem 32 g og 111 g og en læsbarhed mellem 0,001 mg og 0,002 mg giver det ideelle valg til en bred vifte af applikationer.
  • Ultrahøj opløsning med op til 61 millioner vejetrin (cifre).
  • End-to-end dataintegritet.
  • 21 CFR Part 11 overholdelse, integreret revisionsspor, state-of-the-art brugerstyring.
  • Rengørlighed, en del af overholdelse.
  • Fejlfri drift.
  • Individuelle QApp-arbejdsgange, motoriseret automatisk nivellering.
  • Tillad opgraderinger til hardwarefunktioner som automatiske trækskærme eller indbygget ionisator.
  • Valgfrit indre trækskjold for den bedste vejeydelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Automationsgrænseflade MCA
Volumen 32 g
Display Type Farveberøringsskærm
Læsbarhed 0.001 mg
Inkluderer 36S Vejemodul
Model- MCA36S-3CEU-D
Stabiliseringstid 3,5 sek.
Type Balance
Bredde (engelsk) 9,4 tommer
Bredde (metrisk) 240 mm
Højde (engelsk) 11,9 tommer.
Højde (metrisk) 302 mm