Få mere at vide
Sartorius Cubis™ II High-Capacity Micro Balance, 36S
Shop alle Sartorius produkter
Model-:
MCA36S-3CEU-D
MCA36S-3CEU-D HWL
MCA36S-3CEU-D QP1
MCA36S-3CEU-D QP1 HWL
MCA36S-3CEU-D QP99
MCA36S-3S00-D
MCA36S-3S00-D HWL
MCA36S-3S00-D QP1
MCA36S-3S00-D QP1 HWL
MCE36S-3CEU-D
MCE36S-3CEU-D HWL
MCE36S-3S00-D
MCE36S-3S00-D HWL
Beskrivelse
- Ultrahøj opløsning med op til 61 millioner vejetrin (cifre).
- End-to-end dataintegritet.
- 21 CFR Part 11 overholdelse, integreret revisionsspor, state-of-the-art brugerstyring.
- Rengørlighed, en del af overholdelse.
- Fejlfri drift.
- Individuelle QApp-arbejdsgange, motoriseret automatisk nivellering.
- Tillad opgraderinger til hardwarefunktioner som automatiske trækskærme eller indbygget ionisator.
- Valgfrit indre trækskjold for den bedste vejeydelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Automationsgrænseflade | MCA |
| Volumen | 32 g |
| Display Type | Farveberøringsskærm |
| Læsbarhed | 0.001 mg |
| Inkluderer | 36S Vejemodul, Pharma QP1 |
| Model- | MCA36S-3S00-D QP1 HWL |
| Stabiliseringstid | 3,5 sek. |
| Type | Balance |
| Bredde (engelsk) | 9,4 tommer |
| Bredde (metrisk) | 240 mm |
| Vis mere |