Få mere at vide
Sartorius Cubis™ II Højkapacitets mikrobalance, 36P
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17947380 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Model-:
MCA36P-3CEU-D
MCA36P-3CEU-D HWL
MCA36P-3CEU-D QP1
MCA36P-3CEU-D QP1 HWL
MCA36P-3CEU-D QP99
MCA36P-3S00-D
MCA36P-3S00-D HWL
MCA36P-3S00-D QP1
MCA36P-3S00-D QP1 HWL
MCE36P-3CEU-D
MCE36P-3CEU-D HWL
MCE36P-3S00-D
MCE36P-3S00-D HWL
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model-
17947380 MCA36P-3CEU-D
17987430 MCA36P-3CEU-D HWL
17967400 MCA36P-3CEU-D QP1
17937380 MCA36P-3CEU-D QP1 HWL
17977400 MCA36P-3CEU-D QP99
17947390 MCA36P-3S00-D
17907410 MCA36P-3S00-D HWL
17997400 MCA36P-3S00-D QP1
17957390 MCA36P-3S00-D QP1 HWL
17957380 MCE36P-3CEU-D
17957420 MCE36P-3CEU-D HWL
17967420 MCE36P-3S00-D
17917400 MCE36P-3S00-D HWL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 17947380 Leverandør Sartorius Leverandørnr. MCA36P3CEUD
Forventet forsendelse: 25-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De Cubis™ II række af højkapacitets mikrovægte med en maksimal belastning mellem 32 g og 111 g og en læsbarhed mellem 0,001 mg og 0,002 mg giver det ideelle valg til en bred vifte af applikationer.
  • Ultrahøj opløsning med op til 61 millioner vejetrin (cifre).
  • End-to-end dataintegritet.
  • 21 CFR Part 11 overholdelse, integreret revisionsspor, state-of-the-art brugerstyring.
  • Rengørlighed, en del af overholdelse.
  • Fejlfri drift.
  • Individuelle QApp-arbejdsgange, motoriseret automatisk nivellering.
  • Tillad opgraderinger til hardwarefunktioner som automatiske trækskærme eller indbygget ionisator.
  • Valgfrit indre trækskjold for den bedste vejeydelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Automationsgrænseflade MCA
Volumen 101, 32 g
Display Type Farveberøringsskærm
Læsbarhed 0.001, 0.01 mg
Inkluderer 36P Vejemodul
Model- MCA36P-3CEU-D
Stabiliseringstid 3,5, 2,5 sek.
Temperaturområde (engelsk) 3.5, 2.5 s
Temperaturområde (metrisk) 3.5, 2.5 s
Test belastning 3.5, 2.5 s
Type Balance
Bredde (engelsk) 9,4 tommer
Bredde (metrisk) 240 mm
Højde (engelsk) 11,9 tommer.
Højde (metrisk) 302 mm