Få mere at vide
Sartorius Cubis™ II High-Capacity Micro Balance, 116S
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17967380 Shop alle Sartorius produkter
Model-:
MCA116S-3CEU-D
MCA116S-3CEU-D HWL
MCA116S-3CEU-D QP1
MCA116S-3CEU-D QP1 HWL
MCA116S-3CEU-D QP99
MCA116S-3S00-D
MCA116S-3S00-D HWL
MCA116S-3S00-D QP1
MCA116S-3S00-D QP1 HWL
Artikelnummer. 17967380
Brand: Sartorius MCA116S3S00D
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De Cubis™ II række af højkapacitets mikrovægte med en maksimal belastning mellem 32 g og 111 g og en læsbarhed mellem 0,001 mg og 0,002 mg giver det ideelle valg til en bred vifte af applikationer.
  • Ultrahøj opløsning med op til 61 millioner vejetrin (cifre).
  • End-to-end dataintegritet.
  • 21 CFR Part 11 overholdelse, integreret revisionsspor, state-of-the-art brugerstyring.
  • Rengørlighed, en del af overholdelse.
  • Fejlfri drift.
  • Individuelle QApp-arbejdsgange, motoriseret automatisk nivellering.
  • Tillad opgraderinger til hardwarefunktioner som automatiske trækskærme eller indbygget ionisator.
  • Valgfrit indre trækskjold for den bedste vejeydelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Automationsgrænseflade MCA
Volumen 111 g
Display Type Farveberøringsskærm
Læsbarhed 0.002 mg
Inkluderer 116S Vejemodul
Model- MCA116S-3S00-D
Stabiliseringstid 3,5 sek.
Type Balance
Bredde (engelsk) 9,4 tommer
Bredde (metrisk) 240 mm
Højde (engelsk) 11,9 tommer.
Højde (metrisk) 302 mm
Vis mere Vis mindre
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt