Få mere at vide
Sartorius Cubis™ II High-Capacity Micro Balance, 116S
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17948240 Shop alle Sartorius produkter
Model-:
MCA116S-3CEU-D
MCA116S-3CEU-D HWL
MCA116S-3CEU-D QP1
MCA116S-3CEU-D QP1 HWL
MCA116S-3CEU-D QP99
MCA116S-3S00-D
MCA116S-3S00-D HWL
MCA116S-3S00-D QP1
MCA116S-3S00-D QP1 HWL
Artikelnummer. 17948240
Brand: Sartorius MCA116S3CEUD
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De Cubis™ II række af højkapacitets mikrovægte med en maksimal belastning mellem 32 g og 111 g og en læsbarhed mellem 0,001 mg og 0,002 mg giver det ideelle valg til en bred vifte af applikationer.
  • Ultrahøj opløsning med op til 61 millioner vejetrin (cifre).
  • End-to-end dataintegritet.
  • 21 CFR Part 11 overholdelse, integreret revisionsspor, state-of-the-art brugerstyring.
  • Rengørlighed, en del af overholdelse.
  • Fejlfri drift.
  • Individuelle QApp-arbejdsgange, motoriseret automatisk nivellering.
  • Tillad opgraderinger til hardwarefunktioner som automatiske trækskærme eller indbygget ionisator.
  • Valgfrit indre trækskjold for den bedste vejeydelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Automationsgrænseflade MCA
Volumen 111 g
Display Type Farveberøringsskærm
Læsbarhed 0.002 mg
Inkluderer 116S Vejemodul
Model- MCA116S-3CEU-D
Stabiliseringstid 3,5 sek.
Type Balance
Bredde (engelsk) 9,4 tommer
Bredde (metrisk) 240 mm
Højde (engelsk) 11,9 tommer.
Højde (metrisk) 302 mm