Få mere at vide
Sartorius™ Cubis™ II Laboratoriebalance med høj kapacitet
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16319655 Shop alle Sartorius produkter
:
Cubis II Laboratoriebalance med høj kapacitet; Kapacitet: 36.200 g; Skærmtype: Farveberøringsskærm; Læsbarhed: 100 mg; Stabiliseringstid: 1,5 s; Certificeringer/overensstemmelse: Typegodkendelsescertifikat for Kina, CE
Artikelnummer. 16319655
Brand: Sartorius™ MCA36201S2CEU0
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Med en maksimal belastning mellem 11,2 og 70,2 kg og en læsbarhed mellem 0,1 og 1 gram, giver denne balance den ideelle model til enhver applikation.
Vejning i et reguleret miljø kan være komplekst med strenge overholdelsesdirektiver og kontroller, der kræves for at levere den nøjagtighed og pålidelighed af resultater, som kræves af den farmaceutiske industri. En af de teknologier, der hjælper forskere med at opnå dette niveau af nøjagtighed, er Sartorius™ Cubis™ II-serien af vægte.
  • Alle vejemoduler af Cubis™ II-vægten er designet til intuitiv betjening, yderligere hjulpet af intelligente diagnosesystemer
  • Designelementer garanterer en højere grad af repeterbarhed for forskellige arbejdsgange og sænker samtidig sandsynligheden for menneskelige fejl under målinger
  • Moderne brugergrænseflader og nem procesintegration
  • Farmaceutisk og GxP-overholdelse
  • Datahåndtering, integritet og tilslutning
  • Ergonomisk prøvehåndtering
  • Ubegrænset kommunikation med det højeste niveau af nøjagtighed og præcision
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Typegodkendelsescertifikat for Kina, CE
Tilslutningstype D-stik, 9-polet
Volumen 36,200 g
Display Type Farveberøringsskærm
Læsbarhed 100 mg
Materiale Aluminium, PBT, Optiwhite-glas, rustfrit stål
Stabiliseringstid 1.5 s
Type Electronic Toploading-vægt
Elektriske krav 100/240 VAC (± 10 %), 50/60 Hz, 1 A
Lovligt for handel Nej