Få mere at vide
Sartorius Cubis™ II Laboratoriebalance med høj kapacitet
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16253242 Shop alle Sartorius produkter
Volumen:
20,200 g
36,200 g
70,200 g
Inkluderer:
Draft Shield O
Draft Shield O, QP1
Draft Shield O, QP99
Model-:
CEU-verificeret vægt med EC-typegodkendelsescertifikat (for EU undtagen Frankrig)
S00 Standardversion ikke-verificeret
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Artikelnummer. 16253242
Brand: Sartorius MCA70201S2CEU0 QP99
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De Cubis™ II Labvægt med høj kapacitet med en maksimal belastning mellem 11,2 kg og 70,2 kg og læsbarhed mellem 0,1 g og 1 g giver den ideelle model til enhver applikation.
Den nye generation af modulære premium laboratorievægte
  • Vejning i et reguleret miljø kan være komplekst med strenge overholdelsesdirektiver og kontroller, der kræves for at levere den nøjagtighed og pålidelighed af resultater, som kræves af den farmaceutiske industri.
  • En af de teknologier, der hjælper videnskabsmænd med at opnå dette niveau af nøjagtighed, er Cubis™ II balanceserie.
  • Alle vejemoduler af Cubis™ II balance er designet til intuitiv betjening, yderligere hjulpet af intelligente diagnosesystemer.
  • Disse designelementer garanterer en højere grad af repeterbarhed for forskellige arbejdsgange og sænker samtidig sandsynligheden for menneskelige fejl under måling.
  • Det tilbyder moderne brugergrænseflader, lægemiddel- og GxP-overholdelse, herunder datahåndtering, dataintegritet og -forbindelse, ergonomisk prøvehåndtering, nem procesintegration og ubegrænset kommunikation med det højeste niveau af nøjagtighed og præcision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Balance med typegodkendelsescertifikat for Kina
Tilslutningstype D-sub stik, 9-polet
Volumen 70,200 g
Display Type Farveberøringsskærm
Læsbarhed 100 mg
Inkluderer Draft Shield O, QP99
Materiale Aluminium, plast PBT, Optiwhite floatglas og rustfrit stål
Model- CEU-verificeret vægt med EC-typegodkendelsescertifikat (for EU undtagen Frankrig)
Stabiliseringstid 1,5 sek.
Type Electronic Toploading-vægt
Elektriske krav 100 – 240 V AC (± 10 %), 50 - 60 Hz, 1,0 A