Få mere at vide
Sartorius Cubis™ II Laboratoriebalance med høj kapacitet
Shop alle Sartorius produkter
Volumen:
20,200 g
36,200 g
70,200 g
Inkluderer:
Draft Shield O
Draft Shield O, QP1
Draft Shield O, QP99
Model-:
CEU-verificeret vægt med EC-typegodkendelsescertifikat (for EU undtagen Frankrig)
S00 Standardversion ikke-verificeret
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Beskrivelse
Den nye generation af modulære premium laboratorievægte
- Vejning i et reguleret miljø kan være komplekst med strenge overholdelsesdirektiver og kontroller, der kræves for at levere den nøjagtighed og pålidelighed af resultater, som kræves af den farmaceutiske industri.
- En af de teknologier, der hjælper videnskabsmænd med at opnå dette niveau af nøjagtighed, er Cubis™ II balanceserie.
- Alle vejemoduler af Cubis™ II balance er designet til intuitiv betjening, yderligere hjulpet af intelligente diagnosesystemer.
- Disse designelementer garanterer en højere grad af repeterbarhed for forskellige arbejdsgange og sænker samtidig sandsynligheden for menneskelige fejl under måling.
- Det tilbyder moderne brugergrænseflader, lægemiddel- og GxP-overholdelse, herunder datahåndtering, dataintegritet og -forbindelse, ergonomisk prøvehåndtering, nem procesintegration og ubegrænset kommunikation med det højeste niveau af nøjagtighed og præcision.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Balance med typegodkendelsescertifikat for Kina |
| Tilslutningstype | D-sub stik, 9-polet |
| Volumen | 20,200 g |
| Display Type | Farveberøringsskærm |
| Læsbarhed | 100 mg |
| Inkluderer | Draft Shield O, QP99 |
| Materiale | Aluminium, plast PBT, Optiwhite floatglas og rustfrit stål |
| Model- | CEU-verificeret vægt med EC-typegodkendelsescertifikat (for EU undtagen Frankrig) |
| Stabiliseringstid | 1,5 sek. |
| Type | Electronic Toploading-vægt |
| Vis mere |