Få mere at vide
Sartorius Cubis™ II Balance
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30052888 Shop alle Sartorius produkter
Volumen:
120 g
220 g
60 g, 120 g
Model-:
MCA med Draft Shield D
MCA med Draft Shield I
MCA med Draft Shield U
MCE med Draft Shield D
MCE med Draft Shield U
Læsbarhed:
0.005 mg
0.01 mg
0.01 mg, 0.1 mg
Artikelnummer. 30052888
Brand: Sartorius MCE225SI3MTS
De Cubis™ II kan konfigureres individuelt fra forskellige komponenter. Kombinerbarheden af displayenheden, vejemodulet, trækskjoldet, softwarepakker til forskellige applikationer og funktioner og en række tilbehør giver mulighed for individuel tilpasning til alle vejeopgaver.
  • Førende præstation. Monolitisk vejesystem, integrerede klimasensorer, individuelle prøveholdere Fejlfri drift. Individuelle QApp-arbejdsgange, motoriseret automatisk nivellering
  • Fuld end-to-end dataintegritet. 21 CFR Part 11 overholdelse, integreret revisionsspor, state-of-the-art brugerstyring
  • Enestående service support. Integreret statuscenter, integreret servicefunktioner forebyggende vedligeholdelse på akkrediterede standarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 220 g
Display Type Farveberøringsskærm
Læsbarhed 0.01 mg
Model- MCE med Draft Shield D
Type Balance
Lovligt for handel Klasse I