Få mere at vide
Sartorius Cubis™ II Balance
Artikelnummer. 30052882 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Volumen:
120 g
220 g
60 g, 120 g
Model-:
MCA med Draft Shield D
MCA med Draft Shield I
MCA med Draft Shield U
MCE med Draft Shield D
MCE med Draft Shield U
Læsbarhed:
0.005 mg
0.01 mg
0.01 mg, 0.1 mg
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Model- Læsbarhed
30052882 60 g, 120 g MCA med Draft Shield I 0.01 mg, 0.1 mg
30052877 60 g, 120 g MCA med Draft Shield U 0.01 mg, 0.1 mg
30052889 120 g MCA med Draft Shield D 0.01 mg
30052881 220 g MCA med Draft Shield D 0.01 mg
30052883 220 g MCA med Draft Shield I 0.01 mg
30052878 220 g MCA med Draft Shield U 0.01 mg
30052886 220 g MCA med Draft Shield D 0.005 mg
30052869 60 g, 120 g MCE med Draft Shield U 0.01 mg, 0.1 mg
30052876 120 g MCE med Draft Shield D 0.01 mg
30052879 120 g MCE med Draft Shield U 0.01 mg
30052888 220 g MCE med Draft Shield D 0.01 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 30052882 Leverandør Sartorius Leverandørnr. MCA125PIMTS
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-01-2027
De Cubis™ II kan konfigureres individuelt fra forskellige komponenter. Kombinerbarheden af displayenheden, vejemodulet, trækskjoldet, softwarepakker til forskellige applikationer og funktioner og en række tilbehør giver mulighed for individuel tilpasning til alle vejeopgaver.
  • Førende præstation. Monolitisk vejesystem, integrerede klimasensorer, individuelle prøveholdere Fejlfri drift. Individuelle QApp-arbejdsgange, motoriseret automatisk nivellering
  • Fuld end-to-end dataintegritet. 21 CFR Part 11 overholdelse, integreret revisionsspor, state-of-the-art brugerstyring
  • Enestående service support. Integreret statuscenter, integreret servicefunktioner forebyggende vedligeholdelse på akkrediterede standarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 60 g, 120 g
Display Type Farveberøringsskærm
Læsbarhed 0.01 mg, 0.1 mg
Model- MCA med Draft Shield I
Type Balance
Lovligt for handel Klasse I