Få mere at vide
Sartorius Cubis™ II Balance
Shop alle Sartorius produkter
Volumen:
120 g
220 g
60 g, 120 g
Model-:
MCA med Draft Shield D
MCA med Draft Shield I
MCA med Draft Shield U
MCE med Draft Shield D
MCE med Draft Shield U
Læsbarhed:
Beskrivelse
- Førende præstation. Monolitisk vejesystem, integrerede klimasensorer, individuelle prøveholdere Fejlfri drift. Individuelle QApp-arbejdsgange, motoriseret automatisk nivellering
- Fuld end-to-end dataintegritet. 21 CFR Part 11 overholdelse, integreret revisionsspor, state-of-the-art brugerstyring
- Enestående service support. Integreret statuscenter, integreret servicefunktioner forebyggende vedligeholdelse på akkrediterede standarder
Greener Choice-anprisninger
- undefined
- Energy Star Certification
Tekniske data
Tekniske data
Volumen | 60 g, 120 g |
Display Type | Farveberøringsskærm |
Læsbarhed | 0.01 mg, 0.1 mg |
Model- | MCA med Draft Shield U |
Type | Balance |
Lovligt for handel | Klasse I |
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Equipment End of Year Sale
Don't miss our end-of-year sale: save up to 50% on premium lab equipment and instruments.Promo Code: 24121Expires: 2025-12-20
New Offer Save Up to 50%
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sartorius Cubis™ II Balance >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion