Få mere at vide
Sartorius Cubis™ II Balance Artikelnummer.: 30052876
Sartorius Cubis™ II Balance
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30052876 Shop alle Sartorius produkter
120 g, MCE med Draft Shield D, 0.01 mg
Volumen:
120 g
220 g
60 g, 120 g
Model-:
MCA med Draft Shield D
MCA med Draft Shield I
MCA med Draft Shield U
MCE med Draft Shield D
MCE med Draft Shield U
Læsbarhed:
0.005 mg
0.01 mg
0.01 mg, 0.1 mg
Artikelnummer. 30052876
Brand: Sartorius MCE125SI3MTS
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De Cubis™ II kan konfigureres individuelt fra forskellige komponenter. Kombinerbarheden af displayenheden, vejemodulet, trækskjoldet, softwarepakker til forskellige applikationer og funktioner og en række tilbehør giver mulighed for individuel tilpasning til alle vejeopgaver.
  • Førende præstation. Monolitisk vejesystem, integrerede klimasensorer, individuelle prøveholdere Fejlfri drift. Individuelle QApp-arbejdsgange, motoriseret automatisk nivellering
  • Fuld end-to-end dataintegritet. 21 CFR Part 11 overholdelse, integreret revisionsspor, state-of-the-art brugerstyring
  • Enestående service support. Integreret statuscenter, integreret servicefunktioner forebyggende vedligeholdelse på akkrediterede standarder
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Energy Star Certification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 120 g
Display Type Farveberøringsskærm
Læsbarhed 0.01 mg
Model- MCE med Draft Shield D
Type Balance
Lovligt for handel Klasse I
  • Multiple Manufacturers
    Don't miss our end-of-year sale: save up to 50% on premium lab equipment and instruments.
    Promo Code: 24121
    Expires2025-12-20
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sartorius Cubis™ II Balance >