Få mere at vide
Sartorius Cubis™ II Analytisk Lab Balance
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16253182 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Volumen:
120 g
220 g
320 g
520 g
Inkluderer:
Draft Shield A, QP1, QP4
Draft Shield I, QP99
Draft Shield U, QP99
Pakningsstørrelse:
1 enhed
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Inkluderer unitSize
16253182 120 g Draft Shield I, QP99 1 enhed
16423955 220 g Draft Shield A, QP1, QP4 -
16233202 220 g Draft Shield I, QP99 -
16253202 220 g Draft Shield U, QP99 -
16293212 320 g Draft Shield I, QP99 -
16213222 320 g Draft Shield U, QP99 -
16213232 520 g Draft Shield I, QP99 -
16233232 520 g Draft Shield U, QP99 1 enhed
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 16253182 Leverandør Sartorius Leverandørnr. MCA124S2CEUI QP99
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De Cubis™ II Analytical Lab Balance har en maksimal vejekapacitet på mellem 120 g og 520 g i kombination med en læsbarhed på 0,1 mg.
Den nye generation af modulære premium laboratorievægte
  • Vejning i et reguleret miljø kan være komplekst med strenge overholdelsesdirektiver og kontroller, der kræves for at levere den nøjagtighed og pålidelighed af resultater, som kræves af den farmaceutiske industri.
  • En af de teknologier, der hjælper videnskabsmænd med at opnå dette niveau af nøjagtighed, er Cubis™ II balanceserie.
  • Alle vejemoduler af Cubis™ II balance er designet til intuitiv betjening, yderligere hjulpet af intelligente diagnosesystemer.
  • Disse designelementer garanterer en højere grad af repeterbarhed for forskellige arbejdsgange og sænker samtidig sandsynligheden for menneskelige fejl under måling.
  • Det tilbyder moderne brugergrænseflader, lægemiddel- og GxP-overholdelse, herunder datahåndtering, dataintegritet og -forbindelse, ergonomisk prøvehåndtering, nem procesintegration og ubegrænset kommunikation med det højeste niveau af nøjagtighed og præcision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering Internal (Internt)
Certificeringer/compliance Balance med typegodkendelsescertifikat for Kina
Tilslutningstype D-sub stik, 9-polet
Volumen 120 g
Display Type Farveberøringsskærm
Læsbarhed 0.1 mg
Inkluderer Draft Shield I, QP99
Materiale Aluminium, plast PBT, Optiwhite floatglas og rustfrit stål
Stabiliseringstid 1 sek.
Type Analytical-vægt
Elektriske krav 100 – 240 V AC (± 10 %), 50 - 60 Hz, 1,0 A