Få mere at vide
Sartorius Cubis™ II Analytisk Lab Balance
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16466345 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Volumen:
120 g
120 g, 240 g, 520 g
220 g
320 g
80 g, 160 g, 320 g
Model-:
Balance med Draft Shield I
Balancer med Draft Shield A
Balancer med Draft Shield U
Læsbarhed:
0.1 g, 0.2 g, 0.5 g
0.1 mg
0.1 mg, 0.2 mg, 0.5 mg
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Model- Læsbarhed Pakningsstørrelse
16466345 120 g, 240 g, 520 g Balancer med Draft Shield A 0.1 g, 0.2 g, 0.5 g -
16416215 120 g, 240 g, 520 g Balancer med Draft Shield A 0.1 mg, 0.2 mg, 0.5 mg -
16416245 120 g, 240 g, 520 g Balancer med Draft Shield U 0.1 mg, 0.2 mg, 0.5 mg Hver
16425005 80 g, 160 g, 320 g Balancer med Draft Shield A 0.1 mg, 0.2 mg, 0.5 mg -
16425035 80 g, 160 g, 320 g Balancer med Draft Shield U 0.1 mg, 0.2 mg, 0.5 mg -
16455135 320 g Balancer med Draft Shield A 0.1 mg Hver
16466225 120 g, 240 g, 520 g Balance med Draft Shield I 0.1 g, 0.2 g, 0.5 g -
16472925 120 g Balancer med Draft Shield A 0.1 mg -
16475015 80 g, 160 g, 320 g Balance med Draft Shield I 0.1 mg, 0.2 mg, 0.5 mg -
16494045 220 g Balancer med Draft Shield A 0.1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 16466345 Leverandør Sartorius Leverandørnr. MCA524S2S00A QP99
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Maksimal vejekapacitet mellem 120 g og 520 g i kombination med en læsbarhed på 0,1 mg.
Den nye generation af modulære premium laboratorievægte
Vejning i et reguleret miljø kan være komplekst med strenge overholdelsesdirektiver og kontroller, der kræves for at levere den nøjagtighed og pålidelighed af resultater, som kræves af den farmaceutiske industri. En af de teknologier, der hjælper videnskabsmænd med at opnå dette niveau af nøjagtighed, er Cubis™ II balanceserie fra Sartorius .
Alle vejemoduler af Cubis™ II balance er designet til intuitiv betjening, yderligere hjulpet af intelligente diagnosesystemer. Disse designelementer garanterer en højere grad af repeterbarhed for forskellige arbejdsgange og sænker samtidig sandsynligheden for menneskelige fejl under måling. Det tilbyder moderne brugergrænseflader, lægemiddel- og GxP-overholdelse, herunder datahåndtering, dataintegritet og -forbindelse, ergonomisk prøvehåndtering, nem procesintegration og ubegrænset kommunikation med det højeste niveau af nøjagtighed og præcision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Balance med typegodkendelsescertifikat for Kina
Tilslutningstype D-sub stik, 9-polet
Volumen 120 g, 240 g, 520 g
Display Type Farveberøringsskærm
Læsbarhed 0.1 g, 0.2 g, 0.5 g
Inkluderer Intern kalibrering
Materiale Aluminium, plastik PBT, Optiwhite floatglas og rustfrit stål
Model- Balancer med Draft Shield A
Stabiliseringstid 1 sek.
Type Analytical-vægt
Elektriske krav 100/240 V (± 10 %), 50/60 Hz, 1,0 A