Få mere at vide
Sartorius Cubis™ II Analytisk Lab Balance Artikelnummer.: 16455135
Sartorius Cubis™ II Analytisk Lab Balance
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16455135 Shop alle Sartorius produkter
320 g, Balancer med Draft Shield A, 0.1 mg, Hver
Volumen:
120 g
120 g, 240 g, 520 g
220 g
320 g
80 g, 160 g, 320 g
Model-:
Balance med Draft Shield I
Balancer med Draft Shield A
Balancer med Draft Shield U
Læsbarhed:
0.1 g, 0.2 g, 0.5 g
0.1 mg
0.1 mg, 0.2 mg, 0.5 mg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16455135
Brand: Sartorius MCA324S2S00A QP99
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Maksimal vejekapacitet mellem 120 g og 520 g i kombination med en læsbarhed på 0,1 mg.
Den nye generation af modulære premium laboratorievægte
Vejning i et reguleret miljø kan være komplekst med strenge overholdelsesdirektiver og kontroller, der kræves for at levere den nøjagtighed og pålidelighed af resultater, som kræves af den farmaceutiske industri. En af de teknologier, der hjælper videnskabsmænd med at opnå dette niveau af nøjagtighed, er Cubis™ II balanceserie fra Sartorius .
Alle vejemoduler af Cubis™ II balance er designet til intuitiv betjening, yderligere hjulpet af intelligente diagnosesystemer. Disse designelementer garanterer en højere grad af repeterbarhed for forskellige arbejdsgange og sænker samtidig sandsynligheden for menneskelige fejl under måling. Det tilbyder moderne brugergrænseflader, lægemiddel- og GxP-overholdelse, herunder datahåndtering, dataintegritet og -forbindelse, ergonomisk prøvehåndtering, nem procesintegration og ubegrænset kommunikation med det højeste niveau af nøjagtighed og præcision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Balance med typegodkendelsescertifikat for Kina
Tilslutningstype D-sub stik, 9-polet
Volumen 320 g
Display Type Farveberøringsskærm
Læsbarhed 0.1 mg
Inkluderer Intern kalibrering
Materiale Aluminium, plastik PBT, Optiwhite floatglas og rustfrit stål
Model- Balancer med Draft Shield A
Stabiliseringstid 1 sek.
Type Analytical-vægt
Elektriske krav 100/240 V (± 10 %), 50/60 Hz, 1,0 A
Produkttitel
Sartorius Cubis™ II Analytisk Lab Balance >