Få mere at vide
Sartorius Cubis™ II Analytisk balance, MCE brugergrænseflade
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16233252 Shop alle Sartorius produkter
:
Kapacitet: 120 g; Trækskærm U - Manuelt glas
Artikelnummer. 16233252
Brand: Sartorius MCE124SUCEU
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Cubis™ II Analytical Balance har fuldt tilpasselig hardware, software og tilslutningsmuligheder
  • Monolitisk vejesystem
  • Integrerede klimasensorer
  • Individuelle prøveholdere
  • Fejlfri drift
  • Individuelle QApp-arbejdsgange
  • Motoriseret automatisk nivellering
  • Fuld end-to-end dataintegritet
  • 21 CFR Part 11 overholdelse
  • Integreret revisionsspor
  • State-of-the-art brugerstyring
  • Fremragende service support
  • Integreret statuscenter
  • Integrerede servicefunktioner
  • Forebyggende vedligeholdelse på akkrediterede standarder
  • TFT-touchskærmsbetjening med læsbart display og brugervenlig interface
  • Software Factory installerede grundlæggende sæt vigtige vejeapplikationer
  • Betjening Aktiveret med berøringstast, berøringsfri ved hjælp af IR-sensor
    (trækskærm M), eller gestussensor (valgfrit) indlæringsevne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance 21 CFR PART 11 17025 USP 41
Tilslutningstype D-sub stik, 9-polet
Oversigt Trækskærm U: Manuelt glas
Volumen 120 g
Display Type TFT farve touchskærm
Læsbarhed 0.1 mg
Inkluderer Analytisk balance med manuel trækskærm
Materiale Trykstøbt aluminium, plast PBT, Optiwhite floatglas og rustfrit stål, aluminium trim
Model- Elektronisk analytisk balance
Stabiliseringstid 1 sek.
Vejetilstande Analyser
Elektriske krav 100 til 240 V AC (± 10 %), 50/60 Hz, 1,0 A
Spænding 100/240 V ±10%