Få mere at vide
Sartorius Cubis™ II Analytisk balance, MCE brugergrænseflade
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7161203 Shop alle Sartorius produkter
Volumen:
120 g
220 g
320 g
80 g, 160 g, 320 g
Inkluderer:
Balance, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport, Trækskjold I - Motoriseret med Ionisator
Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport, Trækskjold A - Motoriseret
Vægt, tilbehør, strømforsyning, manual, fabrikstestrapport; QP99 App-pakke
Vægt, tilbehør, strømforsyning, manual, fabrikstestrapport; QP99 software
Artikelnummer. 16487285
Brand: Sartorius MCE224S2S00A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Cubis™ II Analytical Balance har fuldt tilpasselig hardware, software og tilslutningsmuligheder
  • Monolitisk vejesystem
  • Integrerede klimasensorer
  • Individuelle prøveholdere
  • Fejlfri drift
  • Individuelle QApp-arbejdsgange
  • Motoriseret automatisk nivellering
  • Fuld end-to-end dataintegritet
  • Integreret revisionsspor
  • State-of-the-art brugerstyring
  • Fremragende service support
  • Integreret statuscenter
  • Integrerede servicefunktioner
  • Forebyggende vedligeholdelse på akkrediterede standarder
  • TFT-touchskærmsbetjening med læsbart display og brugervenlig interface
  • Software Factory installerede grundlæggende sæt vigtige vejeapplikationer
  • Betjening Aktiveret med berøringstast, berøringsfri ved hjælp af IR-sensor (trækskærm M), eller gestussensor (valgfrit) indlæringsevne
garanti
10 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilslutningstype 2 USB A-porte, 1 USB B-port, 1USP C-port, 1 til 9 ben RS 232-forbindelse, 1 ethernet-port
Oversigt Trækskærm A - Motoriseret
Volumen 220 g
Display Type Farve TFT touchskærm
Læsbarhed 0.1 mg
Inkluderer Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport, Trækskjold A - Motoriseret
Linearitet ±0,13 mg
Materiale Trykstøbt aluminium, plast PBT, Optiwhite floatglas og rustfrit stål, aluminium trim
Model- MCE224S2S00A
Gentagelighed ±0,05 mg
Stabiliseringstid 1 sek.
Type Analytical-vægt
garanti 10 år
Vejetilstande Analyser
Længde (metrisk) 425 mm
Bredde (metrisk) 240 mm
Højde (engelsk) kammer 9,8''
Højde (metrisk) 373 mm
Højde (metrisk) kammer 250 mm
Vægt (metrisk) 8.2, 10 kg
Elektriske krav 120/240 V
Spænding 100/240 V ±10%
Lovligt for handel Klasse I