Få mere at vide
Sartorius Cubis™ II Analytisk balance, MCE brugergrænseflade
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16487285 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Volumen:
120 g
220 g
320 g
80 g, 160 g, 320 g
Inkluderer:
Balance, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport, Trækskjold I - Motoriseret med Ionisator
Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport, Trækskjold A - Motoriseret
Vægt, tilbehør, strømforsyning, manual, fabrikstestrapport; QP99 App-pakke
Vægt, tilbehør, strømforsyning, manual, fabrikstestrapport; QP99 software
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Inkluderer
16487285 220 g Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport, Trækskjold A - Motoriseret
16310528 80 g, 160 g, 320 g Balance, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport, Trækskjold I - Motoriseret med Ionisator
16243252 120 g Vægt, tilbehør, strømforsyning, manual, fabrikstestrapport; QP99 App-pakke
16243262 220 g Vægt, tilbehør, strømforsyning, manual, fabrikstestrapport; QP99 App-pakke
16243272 320 g Vægt, tilbehør, strømforsyning, manual, fabrikstestrapport; QP99 software
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16487285 Leverandør Sartorius Leverandørnr. MCE224S2S00A
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Cubis™ II Analytical Balance har fuldt tilpasselig hardware, software og tilslutningsmuligheder
  • Monolitisk vejesystem
  • Integrerede klimasensorer
  • Individuelle prøveholdere
  • Fejlfri drift
  • Individuelle QApp-arbejdsgange
  • Motoriseret automatisk nivellering
  • Fuld end-to-end dataintegritet
  • Integreret revisionsspor
  • State-of-the-art brugerstyring
  • Fremragende service support
  • Integreret statuscenter
  • Integrerede servicefunktioner
  • Forebyggende vedligeholdelse på akkrediterede standarder
  • TFT-touchskærmsbetjening med læsbart display og brugervenlig interface
  • Software Factory installerede grundlæggende sæt vigtige vejeapplikationer
  • Betjening Aktiveret med berøringstast, berøringsfri ved hjælp af IR-sensor (trækskærm M), eller gestussensor (valgfrit) indlæringsevne
garanti
10 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilslutningstype 2 USB A-porte, 1 USB B-port, 1USP C-port, 1 til 9 ben RS 232-forbindelse, 1 ethernet-port
Oversigt Trækskærm A - Motoriseret
Volumen 220 g
Display Type Farve TFT touchskærm
Læsbarhed 0.1 mg
Inkluderer Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport, Trækskjold A - Motoriseret
Linearitet ±0,13 mg
Materiale Trykstøbt aluminium, plast PBT, Optiwhite floatglas og rustfrit stål, aluminium trim
Model- MCE224S2S00A
Gentagelighed ±0,05 mg
Stabiliseringstid 1 sek.
Type Analytical-vægt
garanti 10 år
Vejetilstande Analyser
Længde (metrisk) 425 mm
Bredde (metrisk) 240 mm
Højde (engelsk) kammer 9,8''
Højde (metrisk) 373 mm
Højde (metrisk) kammer 250 mm
Vægt (metrisk) 8.2, 10 kg
Elektriske krav 120/240 V
Spænding 100/240 V ±10%
Lovligt for handel Klasse I