Få mere at vide
Sartorius Cubis™ II Analytisk balance, MCE brugergrænseflade
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16243252 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Volumen:
120 g
220 g
320 g
80 g, 160 g, 320 g
Inkluderer:
Balance, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport, Trækskjold I - Motoriseret med Ionisator
Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport, Trækskjold A - Motoriseret
Vægt, tilbehør, strømforsyning, manual, fabrikstestrapport; QP99 App-pakke
Vægt, tilbehør, strømforsyning, manual, fabrikstestrapport; QP99 software
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Inkluderer
16243252 120 g Vægt, tilbehør, strømforsyning, manual, fabrikstestrapport; QP99 App-pakke
16487285 220 g Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport, Trækskjold A - Motoriseret
16310528 80 g, 160 g, 320 g Balance, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport, Trækskjold I - Motoriseret med Ionisator
16243262 220 g Vægt, tilbehør, strømforsyning, manual, fabrikstestrapport; QP99 App-pakke
16243272 320 g Vægt, tilbehør, strømforsyning, manual, fabrikstestrapport; QP99 software
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16243252 Leverandør Sartorius Leverandørnr. MCE124SUS00
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Cubis™ II Analytical Balance har fuldt tilpasselig hardware, software og tilslutningsmuligheder
  • Monolitisk vejesystem
  • Integrerede klimasensorer
  • Individuelle prøveholdere
  • Fejlfri drift
  • Individuelle QApp-arbejdsgange
  • Motoriseret automatisk nivellering
  • Fuld end-to-end dataintegritet
  • Integreret revisionsspor
  • State-of-the-art brugerstyring
  • Fremragende service support
  • Integreret statuscenter
  • Integrerede servicefunktioner
  • Forebyggende vedligeholdelse på akkrediterede standarder
  • TFT-touchskærmsbetjening med læsbart display og brugervenlig interface
  • Software Factory installerede grundlæggende sæt vigtige vejeapplikationer
  • Betjening Aktiveret med berøringstast, berøringsfri ved hjælp af IR-sensor (trækskærm M), eller gestussensor (valgfrit) indlæringsevne
garanti
10 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilslutningstype 2 USB A-porte, 1 USB B-port, 1USP C-port, 1 til 9 ben RS 232-forbindelse, 1 ethernet-port
Oversigt Uden Draft Shield
Volumen 120 g
Display Type Farve TFT touchskærm
Læsbarhed ±0,05 mg
Inkluderer Vægt, tilbehør, strømforsyning, manual, fabrikstestrapport; QP99 App-pakke
Materiale Trykstøbt aluminium, plast PBT, Optiwhite floatglas og rustfrit stål, aluminium trim
Model- MCE124SUS00
Stabiliseringstid 1 sek.
Type Analytical-vægt
garanti 10 år
Vejetilstande Analyser
Længde (metrisk) 425 mm
Bredde (metrisk) 240 mm
Højde (metrisk) 373 mm
Vægt (metrisk) 8.2, 10 kg
Elektriske krav 120/240 V
Spænding 100/240 V ±10%
Frekvens 50/60 Hz (± 5 %)
Lovligt for handel Klasse I