Få mere at vide
CU-CPT9b, MedChemExpress
Beskrivelse
CU-CPT9b is a specific TLR8 antagonist, with an IC50 of 0.7 nM. CU-CPT9b shows high binding affinity towards TLR8 with a Kd of 21 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CU-CPT9b |
| CAS | 2162962-69-6 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H13NO2 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 83.33 mg/mL (331.62 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OC1=C(C)C=C(C=C1)C2=CC=NC3=CC(O)=CC=C32 |
| Molekylvægt (g/mol) | 251.28 |
| Formel vægt | 251.28 |
| Vis mere |