Få mere at vide
CU-CPT17e, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492806
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16492806 25 mg
16484726 100 mg
16460037 50 mg
16446377 5 mg
16423648 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16492806 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101929
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress CU-CPT17e is a potent multi-Toll-like receptor (TLR) agonist that activates TLR3, TLR8, and TLR9.
CU-CPT17e is a potent multi-Toll-like receptor (TLR) agonist that activates TLR3, TLR8, and TLR9.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CU-CPT17e
CAS 2109805-75-4
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H24N2O8
Mængde 25 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 5 mg/mL (9.91 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=[N+]([O-])C(C=C1)=CC=C1COC2=CC(C=CC3(CCOCC3)O4)=C4C=C2OCC5=CC=C([N+]([O-])=O)C=C5
Molekylvægt (g/mol) 504.49
Formel vægt 504.49
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death