Få mere at vide
CU-CPT-9a, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494668
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16494668 10 mg
16485506 100 mg
16447387 5 mg
16400967 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16494668 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112667
MedChemExpress CU-CPT-9a is a specific TLR8 antagonist, with an IC50 of 0.5 nM.
CU-CPT-9a is a specific TLR8 antagonist, with an IC50 of 0.5 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CU-CPT-9a
CAS 2165340-32-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H15NO2
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 135 mg/mL (508.84 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC1=C(C)C=C(C=C1)C2=CC=NC3=CC(OC)=CC=C32
Molekylvægt (g/mol) 265.31
Formel vægt 265.31
Procent renhed 98.17%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation