Få mere at vide
CU-CPT-8m, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484548
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16484548 10 mg
16457267 5 mg
16410857 50 mg
16405406 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16484548 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112050
MedChemExpress CU-CPT-8m is a specific TLR8 antagonist, with an IC50 of 67 nM.
CU-CPT-8m is a specific TLR8 antagonist, with an IC50 of 67 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CU-CPT-8m
CAS 125079-83-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H12N4O
Mængde 10 mg
Synonym TLR8-specific antagonist
Opløselighedsinformation DMSO : 12.5 mg/mL (49.55 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL O=C(C1=C2N=CC=C(C3=CC=CC(C)=C3)N2N=C1)N
Molekylvægt (g/mol) 252.27
Formel vægt 252.27
Procent renhed 99.81%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation